Przejdź do
04-958
Przeciwciało przeciwko beta-kateninie, klon 7F7.2
clone 7F7.2, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Beta katenina, katenina (białko związane z kadheryną), beta 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki21 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1670,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7F7.2, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
7
1670,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 grudnia 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
7F7.2, monoclonal
species reactivity
rat, mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
rat ... Ctnnb1(84353)
General description
92 kDa
Kateniny są białkami występującymi w kompleksach z cząsteczkami adhezyjnymi kadheryn komórek zwierzęcych. Pierwsze dwie zidentyfikowane kateniny stały się znane jako α-katenina i β-katenina. α-katenina może wiązać się z β-kateniną i może również wiązać aktynę. β-katenina wiąże domenę cytoplazmatyczną niektórych kadheryn. Kiedy β-katenina została zsekwencjonowana, okazało się, że jest członkiem rodziny białek armadillo. Białka te mają wiele kopii tak zwanej domeny powtórzonej armadillo, która specjalizuje się w wiązaniu białko-białko. Wzrost produkcji β-kateniny odnotowano u osób z rakiem podstawnokomórkowym i prowadzi on do wzrostu proliferacji powiązanych guzów. Gdy β-katenina nie jest związana z kadherynami i α-kateniną, może wchodzić w interakcje z innymi białkami, takimi jak Catenin Beta Interacting Protein 1 (ICAT) i adenomatosis polyposis coli (APC). Najnowsze dowody sugerują, że β-katenina odgrywa ważną rolę w różnych aspektach biologii wątroby, w tym w rozwoju wątroby (zarówno embrionalnym, jak i postnatalnym), regeneracji wątroby po częściowej hepatektomii, hepatpomegalii indukowanej przez HGF, strefowaniu wątroby i patogenezie raka wątroby.
Immunogen
Rekombinowana beta katenina o pełnej długości, znakowana GST.
Application
Analiza Western Blot: 0,5-2 µg/ml tej partii wykryło beta kateninę w lizacie komórek HEK293.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja rozwoju
To przeciwciało anty-Beta Catenin, klon 7F7.2 jest zatwierdzone do stosowania w WB, IC do wykrywania Beta Catenin.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje kateninę beta.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna, pH 7,4, 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HEK293, lizat komórek PC12, lizat komórek NIH/3T3
Routinely evaluated by western blot on HEK293 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-1002
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)