Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Przewidywany termin wysyłki01 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
RORg2, monoclonal
Application:
WB
Citations:
1
1610,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 grudnia 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
hamster (Armenian)
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
RORg2, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Rorc(19885)
General description
Retinoid-related orphan receptor-gamma t (RORγT) jest jedną z dwóch izoform RORγ należących do rodziny receptorów hormonów jądrowych i zawiera pojedynczą domenę wiążącą DNA receptora jądrowego. RORγT jest negatywnym regulatorem ekspresji TNFDF6/FASL i produkcji IL2 przez komórki T. Regulacja w górę RORγT jest wymagana do różnicowania komórek TH17. Zahamowanie RORγT jest indukowane przez interakcję TGF-β z Foxp3. Ekspresję obserwuje się głównie w niedojrzałych tymocytach, a podczas rozwoju płodowego występuje wyłącznie w komórkach indukujących limfoidy (LTi).
~52 kDa obserwowane
Immunogen
Białko rekombinowane znakowane histydyną odpowiadające mysiemu receptorowi sierocemu γ T związanemu z retinoidami (RORγT).
Epitop: Nieznany
Application
Kategoria badawcza
Zapalenie i immunologia
Zapalenie i immunologia
Podkategoria badawcza
Zapalenie i mechanizmy autoimmunologiczne
Zapalenie i mechanizmy autoimmunologiczne
Wykryj sierocy receptor γ T związany z retinoidami za pomocą tego przeciwciała przeciwko sierocemu receptorowi γ T związanemu z retinoidami, klon RORg2 zatwierdzony do stosowania w WB, FC i IF.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Oczyszczony monoklonalny chomik w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek EL4
Lizat komórek EL4
Evaluated by Western Blot in EL4 cell lysate.
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Retinoid-Related Orphan Receptor γ T (RORγT) in 10 µg of EL4 cell lysate.
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Retinoid-Related Orphan Receptor γ T (RORγT) in 10 µg of EL4 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?