Merck
05-1250
Przeciwciało anty-trimetylo-histonowe H3(Lys9), klon CMA308
clone CMA308, from mouse
Synonim(y):
H3K9me3, histon H3 (tri metyl K9), rodzina histonów H3, członek T, histon 3, H3, klaster histonów 3, H3
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-trimetylo-histonowe H3(Lys9), klon CMA308, clone CMA308, from mouse
technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
CMA308, monoclonal
species reactivity
vertebrates, human
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
trimethylation (Lys9)
Quality Level
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Analysis Note
Western Blot Analysis:
A 0.5 – 2 μg/mL dilution of this antibody detected histone H3 in 10 μg of HeLa acid extract.
Kontrola
Ekstrakt z kwasu HeLa.
Application
Anti-Trimethyl Histone H3(Lys9) Antibody, klon CMA308 to mysie przeciwciało monoklonalne do wykrywania trimetylowego histonu H3(Lys9) znanego również jako H3K9me3, Histone H3 (tri methyl K9) i zostało zwalidowane w WB, ELISA, ICC, IP, Mplex.
ELISA:
Zewnętrzne laboratorium wykazało, że to przeciwciało nadaje się do testu ELISA.1
Immunoprecypitacja:
Zewnętrzne laboratorium wykazało, że to przeciwciało nadaje się do IP.1
Immunocytochemia:
Zewnętrzne laboratorium wykazało, że to przeciwciało nadaje się do immunocytochemii.1
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Biochem/physiol Actions
Na podstawie homologii sekwencji spodziewana jest szeroka reaktywność krzyżowa między gatunkami.
To przeciwciało rozpoznaje trimetylowany histon H3 w Lys9. Pewna reaktywność krzyżowa z dimetylową Lys9 jest wykrywana przy wyższych stężeniach, ale różnica w specyficzności jest >27-krotna1. Fosforylacja Ser10 zakłóca wiązanie przeciwciała z trimetylowaną Lys91.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
General description
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę globularną i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". Białka histonowe są wysoce modyfikowane potranslacyjnie, jednak histon H3 jest najbardziej zmodyfikowanym z pięciu histonów. Uważa się, że warianty sekwencji histonu H3 i zmienne stany modyfikacji odgrywają rolę w dynamicznej i długoterminowej regulacji genów. Trimetylacja histonu H3 na Lys9 (H3K9me3) jest jednym z najlepiej zbadanych znaczników epigenetycznych. H3K9me3 funkcjonuje w represji genów euchromatycznych i w epigenetycznej kontroli montażu heterochromatyny, najprawdopodobniej działając jako motyw rozpoznawczy dla wiązania białek związanych z chromatyną, takich jak Swi6 lub HP1α. Enzymami odpowiedzialnymi za trimetylację H3K9 są SUV39H1 i SUV39H2.
~17 kDa
Immunogen
Epitop: Trimetyl Lys9
Syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 1-19 ludzkiego histonu H3, trimetylowany na Lys9, sprzężony z KLH.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w PBS z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować fiolkę przed zdjęciem korka. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E Gonzalez-Munoz et al.
Scientific reports, 9(1), 8632-8632 (2019-06-16)
Mouse and cell-based studies have shown that macroH2A histone variants predominantly associate with heterochromatin. Functional studies found that macroH2As are involved in gene repression, inhibiting the acquisition of pluripotency and preserving cell differentiation. However, only a few studies have analysed
Toyonori Sakata et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1515, 257-271 (2016-11-01)
ChIP-seq, or chromatin immunoprecipitation combined with massively parallel DNA sequencing, is a powerful technique to investigate in vivo protein-DNA interactions on a genome-wide scale at high resolution. Here we describe a ChIP-seq protocol optimized for analysis of condensin I complex
Sebastian Oeck et al.
Scientific reports, 9(1), 3148-3148 (2019-03-01)
DNA- and histone-related research frequently comprises the quantitative analysis of protein modifications, such as histone phosphorylation. Analysis of accumulation and disappearance of protein foci are used to monitor DNA damage and repair kinetics. If the protein of interest doesn't accumulate
J K Wiencke et al.
Oncogene, 27(17), 2412-2421 (2007-10-31)
Histone H3 lysine 9 trimethylation (H3K9Me3) has been associated with transcriptional repression, but recent findings implicate this chromatin modification in transcriptional activation and mRNA elongation by RNA polymerase II. Here, we applied immunoprecipitation (IP) with a custom DNA tiling microarray
Xuncheng Liu et al.
Plant physiology, 158(1), 119-129 (2011-10-14)
The molecular mechanism of how the histone deacetylase HDA6 participates in maintaining transposable element (TE) silencing in Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) is not yet defined. In this study, we show that a subset of TEs was transcriptionally reactivated and that TE