Przejdź do
05-149
Przeciwciało anty-FGFR1, klon 19B2
clone 19B2, Upstate®, from mouse
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
19B2, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
25
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
19B2, monoclonal
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FGFR1(2260)
General description
110 kDa
Immunogen
Białko fuzyjne E. coli odpowiadające aminokwasom 23-325 ludzkiego receptora FGF beta (Flg)
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Czynniki wzrostu i receptory
Przeciwciało anty-FGFR1, klon 19B2 wykrywa poziom FGFR1 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IP i WB.
Biochem/physiol Actions
dodatkowa domena komórkowa dla obu (alfa i beta) ludzkich receptorów FGF
Physical form
0,1M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15M NaCl zawierający 0,05% azydek sodu
Chromatografia białka G
Format: Oczyszczony
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C lub 2 miesiące w temperaturze 4°C
Analysis Note
routinely evaluated in sFGFR-1 (obtained from Alexis Biochemicals, Catalog # SFC-015)
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)