Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 μg | Przewidywany termin wysyłki18 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
S1F2, monoclonal
Application:
ELISA, ICC, IP, Neutral, WB
Citations:
44
1890,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 listopada 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
S1F2, monoclonal
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, neutralization: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IGF2(3481)
General description
Ludzki insulinopodobny czynnik wzrostu II (IGFII) zawiera 67 aminokwasów i ma podobne cechy strukturalne do IGFI, w tym 62% homologii sekwencji. W ludzkim osoczu IGFI i IGFII są związane z białkami wiążącymi IGF, które transportują polipeptydy i częściowo regulują ich działanie in vivo. Oprócz receptora insuliny, IGFII wiąże się z dwiema formami receptorów IGF, z których obie są szeroko rozpowszechnione w różnych tkankach i hodowanych komórkach. IGFII jest mitogenny dla różnych hodowanych komórek, w tym mysich komórek 3T3,12 normalnych szczurzych komórek nerkowych, ludzkich lub kurzych fibroblastów i ludzkich komórek raka piersi MCF-7.
~7 kDa
Immunogen
Częściowo oczyszczony szczurzy IGF-II. Klon S1F2
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Neutralizacja: 10 μg/ml poprzedniej partii hamowało stymulujące działanie IGF-II (10 ng/ml) na syntezę DNA w fibroblastach zarodków kurzych. Żywotność komórek oceniano za pomocą testu ATP endpoint (ATPLiteÔ-M, Packard Instruments). Poprzednie partie przeciwciał testowano pod kątem hamowania zależnego od IGF-II wbudowywania [3H]-tymidyny
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja insuliny/energii
Sygnalizacja insuliny/energii
Wykrywaj IGF-II za pomocą tego przeciwciała anty-IGF-II, klon S1F2 zatwierdzony do stosowania w testach ELISA, IP, IC, NEUT i WB.
Biochem/physiol Actions
Mniej niż 10% reaktywności krzyżowej z ludzkim IGF-I (Tanaka, H, 1989; Suzuki, T, 1989).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1 w buforze zawierającym PBS, pH 7,4, oczyszczona przez wytrącanie siarczanem amonu i chromatografię DEAE-celulozową. Zamrożony roztwór.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20ºC od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting with recombinant human IGF-II.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1000 dilution of this antibody detected recombinant human IGF-II.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1000 dilution of this antibody detected recombinant human IGF-II.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
WGK
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?