Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
152
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
pig, mouse, vertebrates, rat, human, bovine
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CALM3(808)
General description
17 kDa
Kalmodulina (CaM) jest wszechobecnym białkiem wiążącym wapń, które może wiązać się i regulować wiele różnych docelowych białek, wpływając w ten sposób na wiele różnych funkcji komórkowych.
CaM pośredniczy w procesach takich jak zapalenie, metabolizm, apoptoza, skurcz mięśni, ruch wewnątrzkomórkowy, pamięć krótkotrwała i długotrwała, wzrost nerwów i odpowiedź immunologiczna. CaM ulega ekspresji w wielu typach komórek i może mieć różne lokalizacje subkomórkowe, w tym w cytoplazmie, w organellach lub związane z błonami plazmatycznymi lub organellowymi. Wiele białek, które wiąże CaM, nie jest w stanie samodzielnie wiązać wapnia i jako takie wykorzystują CaM jako czujnik wapnia i przekaźnik sygnału. CaM ulega zmianie konformacyjnej po związaniu z wapniem, co umożliwia mu wiązanie się z określonymi białkami w celu uzyskania określonej odpowiedzi. CaM może wiązać do czterech jonów wapnia i może ulegać modyfikacjom potranslacyjnym, takim jak fosforylacja, acetylacja, metylacja i rozszczepienie proteolityczne, z których każda może potencjalnie modulować jego działanie.
CaM pośredniczy w procesach takich jak zapalenie, metabolizm, apoptoza, skurcz mięśni, ruch wewnątrzkomórkowy, pamięć krótkotrwała i długotrwała, wzrost nerwów i odpowiedź immunologiczna. CaM ulega ekspresji w wielu typach komórek i może mieć różne lokalizacje subkomórkowe, w tym w cytoplazmie, w organellach lub związane z błonami plazmatycznymi lub organellowymi. Wiele białek, które wiąże CaM, nie jest w stanie samodzielnie wiązać wapnia i jako takie wykorzystują CaM jako czujnik wapnia i przekaźnik sygnału. CaM ulega zmianie konformacyjnej po związaniu z wapniem, co umożliwia mu wiązanie się z określonymi białkami w celu uzyskania określonej odpowiedzi. CaM może wiązać do czterech jonów wapnia i może ulegać modyfikacjom potranslacyjnym, takim jak fosforylacja, acetylacja, metylacja i rozszczepienie proteolityczne, z których każda może potencjalnie modulować jego działanie.
Immunogen
Epitop: a.a. 128-148
Syntetyczny peptyd odpowiadający 21 aminokwasom końca karboksylowego (128-148) bydlęcej kalmoduliny, sprzężony z tyroglobuliną.
Application
Immunoprecypitacja:
4 μg poprzedniej partii immunoprecypitowało kalmodulinę z lizatu komórek A431 RIPA. Test radioimmunologiczny:
Użyć 10 μg/ml do wykrycia kalmoduliny w zakresie 200-300 ng.
4 μg poprzedniej partii immunoprecypitowało kalmodulinę z lizatu komórek A431 RIPA. Test radioimmunologiczny:
Użyć 10 μg/ml do wykrycia kalmoduliny w zakresie 200-300 ng.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
GPCR, cAMP/cGMP i sygnalizacja wapniowa
GPCR, cAMP/cGMP i sygnalizacja wapniowa
Wykrywaj kalmodulinę za pomocą tego przeciwciała antykalmodulinowego zatwierdzonego do stosowania w WB i IP.
Biochem/physiol Actions
Reaguje również z kiełkami pszenicy. Spodziewana szeroka reaktywność krzyżowa.
Specyficzna zarówno dla kalmoduliny związanej z Ca2+, jak i wolnej od Ca2+, Mr 17 kDa. Nie rozpoznaje bydlęcej S100-alfa, S100-beta, troponiny C ani parwalbuminy.
Physical form
Chromatografia białka G
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie IgG1 w buforze do przechowywania zawierającym 0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu. Roztwór zamrożony.
Preparation Note
Stabilność przez 1 rok od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Evaluated on human A431 carcinoma cells, RIPA lysates from mouse 3T3 and L6 rat skeletal fibroblasts.
Western Blot Analysis: 0.1-1 μg/mL of this antibody detected calmodulin in RIPA lysates from human A431 carcinoma cells. Previous lots detected calmodulin in RIPA lysates from mouse 3T3 and L6 rat skeletal fibroblasts.
Western Blot Analysis: 0.1-1 μg/mL of this antibody detected calmodulin in RIPA lysates from human A431 carcinoma cells. Previous lots detected calmodulin in RIPA lysates from mouse 3T3 and L6 rat skeletal fibroblasts.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-1158
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?