Przejdź do
05-224
Przeciwciało anty-p53, klon BP53-12
clone BP53-12, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Anty-BCC7, Anty-BMFS5, Anty-LFS1, Anty-P53, Anty-TRP53
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
BP53-12, monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
55
1940,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
BP53-12, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TP53(7157)
General description
53 kDa
Ludzkie białko p53 typu dzikiego to 393-aminokwasowa fosfoproteina jądrowa, obecna w jądrze wszystkich normalnych komórek ssaków, gdzie wydaje się być zaangażowana w regulację proliferacji komórek. Normalne białko ma bardzo krótki okres półtrwania i jest obecne w niewielkich ilościach w normalnych tkankach i komórkach. W przeciwieństwie do tego, zmutowane białko p53 wytwarzane przez komórki złośliwe jest zwykle produktem mutacji punktowej w genie p53 prowadzącej do substytucji pojedynczego aminokwasu, co znacznie wydłuża okres półtrwania białka. Akumulacja wysokich poziomów p53 jest potencjalnym nowym markerem złośliwości.
Immunogen
Rekombinowany ludzki dziki typ p53
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Przeciwciało anty-p53, klon BP53-12 jest wysokiej jakości mysim przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania p53 i zostało zwalidowane w IHC, IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje p53.
Physical form
Białko G Oczyszczona immunoglobulina w białku G Oczyszczona immunoglobulina w 0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek Raji
routinely evaluated on RIPA lysate of human Raji cells
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-1083
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)