Przejdź do
05-233
Przeciwciało przeciw nitrotyrozynie, klon 1A6
clone 1A6, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Przeciwciało przeciw nitrotyrozynie
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki12 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2540,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
1A6, monoclonal
Species reactivity:
vertebrates
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
160
2540,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1A6, monoclonal
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NOS1(4842)
General description
Nitrotyrozyna została zidentyfikowana jako wskaźnik uszkodzenia komórek i stanu zapalnego, a także produkcji NO. Uważa się, że pomiar stężenia nitrotyrozyny będzie służył jako marker uszkodzeń spowodowanych przez NO w komórce. Poprzednie badania wykazały, że nitrotyrozyna została znaleziona między innymi w stanach zapalnych, takich jak blaszki miażdżycowe i reumatoidalne zapalenie stawów
Przewidywany MW dla nitrowanego BSA: 66 kDa
Application
Przeciwciało przeciw nitrotyrozynie, klon 1A6 wykrywa poziom nitrotyrozyny i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IC, IH, IP i WB.
Physical form
Białko G Oczyszczona immunoglobulina w białku G Oczyszczona immunoglobulina w 0,014 M buforze fosforanowym, pH 7,6, 0,175 M NaCl, 0,07% azydku sodu i 30% glicerolu.
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Kontrola
Immunohistochemia: Ludzkie skrawki mózgu z chorobą Alzheimera (utrwalone metakarnem), wątroba myszy
Immunoblotting: Azotowany-BSA
Pośredni test ELISA: nitrowany BSA
Immunofluorescencja pośrednia: Komórki A549 znakowane metabolicznie 3-nitrotyrozyną
routinely evaluated on peroxynitrite-treated A431 cells; no reaction was noted with non-nitrated proteins
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)