Przejdź do
05-246
Przeciwciało anty-Integryna α1, klon 5E8D9
clone 5E8D9, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Anty-CD49a, Anty-VLA1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μg
Przewidywany termin wysyłki19 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3370,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5E8D9, monoclonal
Application:
ICC, Neutral
Citations:
21
3370,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5E8D9, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, neutralization: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGA1(3672)
General description
150kDa
Immunogen
Oczyszczona ludzka integrynaα1
Application
Anti-Integrin α1 Antibody, clone 5E8D9 to przeciwciało przeciwko integrynie α1 do stosowania w IC, NEUT.
Kategoria badawcza
Struktura komórki
Podkategoria badawcza
Integryny
Biochem/physiol Actions
integrynaα1
Physical form
0,1M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15M NaCl
Chromatografia białka A
Format: Oczyszczony
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated on cold ethanol fixed cells in immunocytochemistry
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)