Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
ZB4, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
FACS, Neutral, WB
Citations:
47
2610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Przeciwciało anty-Fas (ludzkie, neutralizujące), klon ZB4, clone ZB4, Upstate®, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
ZB4, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
flow cytometry: suitable, neutralization: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FAS(355)
General description
45 kDa
Fas (znany również jako Apo-1 i CD95) jest glikoproteiną o masie powierzchniowej 40-50 kDa i członkiem rodziny receptorów TNF. Fas jest cząsteczką sygnalizującą apotozę, która tworzy kompleks sygnalizujący indukcję śmierci (DISC) po związaniu przez trimer ligandu Fas na sąsiedniej komórce. Receptor Fas również ulega trimeryzacji, po czym jest internalizowany i może następnie wiązać się z cząsteczką adaptorową FADD. FADD ułatwia wiązanie kaspazy-8, która jest aktywowana w celu indukcji apoptozy, w której pośredniczy kaspaza-8. Fas odgrywa również rolę w cytotoksyczności, w której pośredniczą komórki T i rozwoju komórek T. Fas znajduje się w grasicy, wątrobie, sercu i jajniku, gdzie ulega ekspresji na mniejszości spoczynkowych komórek T i B oraz monocytów. Antagonistyczny monoklonalny anty-Fas klon ZB4 został użyty do zablokowania indukującej apoptozę aktywności klonu anty-Fas CH-11 w wielu publikacjach.
Ten produkt nie indukuje apoptozy w hodowli komórkowej.
Immunogen
Rekombinowany ludzki Fas.
Application
Cytometria przepływowa: W poprzedniej partii tego przeciwciała stosowano 5-20 μg/ml. Western Blot: W poprzedniej partii tego przeciwciała użyto 5 μg/ml.
Kategoria badawcza
Apoptoza i rak
Apoptoza i rak
Podkategoria badawcza
Apoptoza - Dodatkowe
Apoptoza - Dodatkowe
Przeciwciało anty-Fas (ludzkie, neutralizujące), klon ZB4 wykrywa poziom Fas i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB, FC, NEUT.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało nie rozpoznaje TNF i mysiego Fas.
To przeciwciało rozpoznaje ludzki antygen powierzchniowy Fas wyrażany w różnych komórkach ludzkich, w tym w komórkach mieloidalnych, komórkach limfo-blastoidalnych T i diploidalnych fibroblastach. Nie indukuje apoptozy w hodowli komórkowej.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Siarczan amonu i oczyszczone mysie monoklonalne IgG1 w PBS zawierającym 50% glicerolu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Preparation Note
Stabilność przez 1 rok od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Różne komórki ludzkie
Różne komórki ludzkie
Evaluated by neutralization of apoptosis induced by anti-Fas (human, activating), clone CH11 (Catalog # 05-201) treatment of human Jurkat cells.
Neutralization: 10-500 ng/mL of this antibody was incubated for one hour with human Fas-transfected cells and inhibited the anti-Fas (human, activating), clone CH11 (Catalog # 05-201). Cell viability was assessed using a WST-1 assay
Neutralization: 10-500 ng/mL of this antibody was incubated for one hour with human Fas-transfected cells and inhibited the anti-Fas (human, activating), clone CH11 (Catalog # 05-201). Cell viability was assessed using a WST-1 assay
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-Fas (ludzkie, neutralizujące), klon ZB4
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?