Przejdź do
05-348
ANTI-TAU (MAPT) Antibody
Upstate, mouse monoclonal, 5E2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2920,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
5E2, monoclonal
Species reactivity:
bovine, rat, rabbit, mouse, human
Application:
IHC, WB
Citations:
24
2920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-Tau, klon 5E2, clone 5E2, Upstate®, from mouse
Quality Segment
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
clone
5E2, monoclonal
species reactivity
bovine, rat, rabbit, mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
50-70 kDa
Immunogen
MAPS stabilny termicznie płód
Application
Kategoria badawcza
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Apoptoza - Dodatkowe
Choroby neurodegeneracyjne
Wykrywaj Tau za pomocą tego przeciwciała anty-Tau, klon 5E2 zatwierdzony do stosowania w WB, IH.
Biochem/physiol Actions
kilka części białka Tau między 50 kDa a 70 kDa
Physical form
0,1 M tris-glicyny, pH 7,4, zawierającej 0,05% azydku sodu
Chromatografia białka G
Format: Oczyszczony
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated in immunoblot on rat brain preparations
Other Notes
Zastępuje: MAB10417
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-Tau, klon 5E2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)