Przejdź do
05-362
Przeciwciało anty-Cyklina D1/2, klon 5D4
clone 5D4, Upstate®, from mouse
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5D4, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
24
2030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
5D4, monoclonal
species reactivity
rat, mouse, human, hamster
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CCND1(595)
General description
34/36 kDa
Podczas każdego cyklu komórkowego cykliny ulegają okresowej akumulacji i destrukcji. Jako kluczowe regulatory cyklu komórkowego, cykliny kontrolują ważne przejścia, działając jako podjednostki regulatorowe Cdks. Na początku fazy G1 cyklu komórkowego, po indukcji cykliny D1 następuje indukcja cykliny E. Ta sekwencyjna progresja jest zaznaczona we wczesnej fazie G1 przez aktywację Cdk4, a w połowie i późnej fazie G1 przez aktywację Cdk2 i hiperfosforylację pRB. Uważa się, że ostateczne przejście do fazy S zależy od zwiększonej ekspresji i asocjacji cykliny E i Cdk2. Cyklina D2 jest również cykliną G1 wymaganą do progresji fazy G1 i jest silnym kandydatem na protoonkogen. Cyklina D2 może fosforylować pRB, gdy jest związana z cdk 4 i / lub cdk 6.
Immunogen
Rekombinowana ludzka cyklina D1
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Przeciwciało anty-Cyclin D1/2, klon 5D4 jest wysokiej jakości mysim przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania cykliny D1/2 i zostało zwalidowane w ICC, IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje p36 cyklinę D1 i p34 cyklinę D2; brak reaktywności krzyżowej z cykliną A, B lub D3.
Physical form
Białko A oczyszczone IgG2a w 50% buforze do przechowywania zawierającym PBS, pH 7,2 i 50% glicerolu.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysate from human A431 cells
Other Notes
Zastępuje: 04-1151
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)