Przejdź do
05-368
Przeciwciało anty-fosfo-Ser/Thr-Pro MPM-2
clone MPM-2, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Przeciwciało fosfo-Ser/Thr
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
2030,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
MPM-2, monoclonal
Species reactivity:
vertebrates
Application:
ELISA, IHC, IP, WB
Citations:
254
2030,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
clone
MPM-2, monoclonal
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer/pThr)
General description
To przeciwciało rozpoznaje różne białka, które są fosforylowane podczas mitozy.
Po wejściu w fazę M (mitozy) wiele białek jest fosforylowanych bezpośrednio lub pośrednio przez czynnik promujący fazę M (MPF). Przeciwciało monoklonalne MPM2 wiąże się z epitopem zawierającym fosfoaminokwasy (peptydy zawierające domeny LTPLK i FTPLQ) obecne na ponad 50 białkach komórek eukariotycznych w fazie M.
różni się w zależności od wykrywanego białka
Immunogen
Lizat cytozolowy mitotycznych ludzkich komórek HeLa
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Przeciwciało anty-fosfo-Ser/Thr-Pro MPM-2 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania fosfo-Ser/Thr-Pro znanego również jako białko mitotyczne #2 i zostało przetestowane w testach ELISA, IHC, IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje fosforylowane seryny lub treoniny, po których następuje prolina.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Protein G Purified immunoglobulin in Protein G Purified immunoglobulin in 30% glycerol, 0.07M Tris-glycine, pH 7.4, 0.105 M NaCl, 0.035% sodium azide as a preservative.
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HeLa traktowanych kolcemidem lub komórki mitotyczne A431 utrwalone 3,7% paraformaldehydem
routinely evaluated in immunoblot on colcemid treated human HeLa carcinoma cells
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05368MG16220ZMS1212
description
clone MPM-2, Upstate®, from mouse
description
clone MPM-2, Upstate®, from mouse
description
Upstate®, from mouse
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
clone
MPM-2, monoclonal
clone
MPM-2, monoclonal
clone
monoclonal
clone
MPM-2, recombinant monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
vertebrates
species reactivity
vertebrates
species reactivity
vertebrates
species reactivity
human
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)