Przejdź do
05-369
Przeciwciało anty-Na+/K+ ATPaza α-1, klon C464.6
clone C464.6, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
ATPaza, transport Na+/K+, polipeptyd alfa 3, podjednostka Na(+)/K(+) ATPazy alfa(III), podjednostka Na(+)/K(+) ATPazy alfa-3, podjednostka Na+/K+ -ATPazy alfa 3, Na+/K+ ATPaza 3, podjednostka alfa-3 pompy sodowej, dystonia 12, pompa sodowa 3, sodowo-potasowa ATPaza,
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
801,00 zł
50 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2620,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
C464.6, monoclonal
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
-
801,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
C464.6, monoclonal
species reactivity
rabbit, monkey, sheep, mouse, Xenopus, human, pig, canine, rat
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ATP1A3(478)
General description
112 kDa
Na+/K+-ATPaza (znana również jako pompa Na+/K+ lub pompa sodowo-potasowa) jest enzymem zlokalizowanym w błonie plazmatycznej (w szczególności elektrogenną transmembranową ATPazą). Znajduje się w błonie plazmatycznej praktycznie każdej ludzkiej komórki i jest wspólny dla całego życia komórkowego. Pomaga utrzymać potencjał komórkowy i regulować objętość komórek.
Aby utrzymać potencjał komórkowy, komórki muszą utrzymywać niskie stężenie jonów sodu i wysoki poziom jonów potasu wewnątrz komórki (wewnątrzkomórkowo). Na zewnątrz komórek (zewnątrzkomórkowo) występują wysokie stężenia sodu i niskie stężenia potasu, więc dyfuzja zachodzi przez kanały jonowe w błonie plazmatycznej. W celu utrzymania odpowiedniego stężenia, pompa sodowo-potasowa wypompowuje sód na zewnątrz, a potas do wewnątrz poprzez aktywny transport.
Immunogen
Oczyszczona Na+/K+ ATPaza izolowana z frakcji błonowych rdzenia zewnętrznego nerki królika.
Application
Immunoprecypitacja:
2 µg poprzedniej partii immunoprecypitowało podjednostkę α-1 z preparatów mikrosomalnych mózgu szczura.
Immunohistochemia:
1-10 µg/ml poprzedniej partii tego przeciwciała użyto w immunohistochemii na zimnej tkance utrwalonej metanolem.
1. Nie gotować mikrosomów. Zaleca się ogrzewanie do 37ºC przez 15 minut.
2. Mikrosomy z niektórych tkanek mogą zawierać podjednostki pompy sodowej, które są poniżej poziomu wykrywania przez to przeciwciało.
3. Mikrosomy pochodzące z tkanek, które są trudniejsze do przygotowania, takich jak mięśnie gładkie i szkieletowe, często wykazują niespecyficzną reaktywność krzyżową.
Kategoria badawcza
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Kanały jonowe i transportery
Wykryj Na+/K+ ATPazę α-1 (podjednostka alfa 1 ATPazy sodowo-potasowej) za pomocą tego przeciwciała anty-Na+/K+ ATPaza α-1, klon C464.6 zatwierdzony do stosowania w IC, IH, IP i WB.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje izoformę podjednostki α-1 ATPazy Na+/K+.
Physical form
Chromatografia białka G
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,02 M bufor fosforanowy, pH 7,6, 0,25 M NaCl, 0,1% azydek sodu. Zamrożone w temperaturze
-20ºC.
Wytworzony z supernatantu hodowli hybrydomy wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka Ag8 z immunizowanymi splenocytami Balb/c. Klon C464.6 zwany również 6H.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania:
Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrolny mRNA
Alpha 1 jest obecny we wszystkich badanych typach komórek.
Routinely evaluated in western blot on rat brain microsomal preparations.
Western Blot Analysis:
0.05-0.1 µg/mL of this lot detected the α-1 subunit in 20 µg of rat brain microsomal preparation (Catalog # 12-144). To reduce background, wash the blot with 0.05% Tween-20 in PBS for 15 minutes.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hello, Is this Ab recognize intracellular or extracellular area of this protein? Do you have a conjugated version of it?
    1 answer
    1. The immunogen used to prepare this product is Na+/K+ ATPase isolated from the membrane fractions of rabbit kidney outer medulla. This antibody recognizes the ?-1 subunit isoform of Na+/K+ ATPase. Consequently, there is a likelihood of generating multiple epitopes within that region, potentially spanning both intra- and extracellular domains. The specific epitope has not been determined nor has the domain. At this time, there is no conjugated version available.