Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μg | Przewidywany termin wysyłki14 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1800,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7G10, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
14
1800,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 grudnia 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
7G10, monoclonal
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CBL(867)
General description
120kDa
Chłoniak linii B Casitas (Cbl) jest onkogenem, który powoduje chłoniaki z komórek pre-B. Bierze udział w regulacji sygnalizacji komórkowej i ma zdolność do interakcji z wieloma białkami, takimi jak receptorowe/niereceptorowe PTK, białka strukturalne i nowe białka, które nie są dobrze poznane. Choroby związane z Cbl to choroby autoimmunologiczne, cukrzyca i białaczka. Modyfikując zdolność Cbl do wiązania się z białkami onkogennymi, Cbl może zostać przekształcony w narzędzie przeciwnowotworowe i w niedalekiej przyszłości wykorzystany w interwencji terapeutycznej.
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające resztom 878-906 ludzkiego Cbl
Epitop: a.a. 878-906
Application
Immunocytochemia:
5-10 μg/ml poprzedniej partii wykazało pozytywne immunobarwienie dla Cbl w komórkach 3T3/A31 utrwalonych zimnym metanolem/etanolem [1:1] przez 1 minutę.
Immunoprecypitacja:
2 μg poprzedniej partii immunoprecypitowało Cbl z 1 mg lizatu RIPA mysich komórek 3T3/A31, zgodnie z raportem niezależnego laboratorium.
5-10 μg/ml poprzedniej partii wykazało pozytywne immunobarwienie dla Cbl w komórkach 3T3/A31 utrwalonych zimnym metanolem/etanolem [1:1] przez 1 minutę.
Immunoprecypitacja:
2 μg poprzedniej partii immunoprecypitowało Cbl z 1 mg lizatu RIPA mysich komórek 3T3/A31, zgodnie z raportem niezależnego laboratorium.
Kategoria badawcza
Transport białek
Transport białek
Podkategoria badawcza
Metabolizm ubikwityny i ubikwityny
Metabolizm ubikwityny i ubikwityny
To przeciwciało anty-Cbl, klon 7G10 jest zatwierdzone do stosowania w IP, WB, IC do wykrywania Cbl.
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało rozpoznaje aminokwasy 878-906 na ludzkim Cbl
Physical form
Chromatografia białka G
Format: Oczyszczony
Oczyszczone IgG1k w 0,1 M Tris-Glicyna, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu, pH 7,4
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować fiolkę przed zdjęciem nasadki.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-305, lizat 3T3/A31. Dodać 2,5 μl 2-merkapto-etanolu/100 μl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-305, lizat 3T3/A31. Dodać 2,5 μl 2-merkapto-etanolu/100 μl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from human Jurkat, mouse 3T3/A31, TF-1, or FDC-P1/Mac11
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?