Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
99D, monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
21
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
99D, monoclonal
species reactivity
rat, human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BIN1(274)
mouse ... Bin1(30948)
General description
56kDa
Immunogen
Częściowe białko fuzyjne odpowiadające aminokwasom 189-398 ludzkiego Bin1. Klon 99D
Application
Kategoria badawcza
Apoptoza i rak
Apoptoza i rak
Podkategoria badawcza
BCL2 i inhibicja
BCL2 i inhibicja
Przeciwciało anty-Bin1, klon 99D jest przeciwciałem przeciwko Bin1 do stosowania w IP, WB, IH.
Biochem/physiol Actions
Bin1
Physical form
0,1 M tris-glicyny, pH 7,4, zawierające 0,05% azydku sodu
Chromatografia białka G
Format: Oczyszczony
Preparation Note
1 rok w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysate of C2C12 cells.
Other Notes
Zastępuje: MAB4131
Ze względu na ograniczenia wynikające z umowy licencyjnej, produkt ten nie może zostać zakupiony w celu odsprzedaży.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?