Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
12D4, monoclonal
Species reactivity:
avian, rat, mouse, canine, human
Application:
ELISA, ICC, IHC, IP, WB
Citations:
36
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
12D4, monoclonal
species reactivity
avian, rat, mouse, canine, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr202/pTyr204)
Gene Information
human ... MAPK1(5594)
General description
42-44 kDa
Kinaza białkowa aktywowana mitogenami 3 (UniProt: P27632; znana również jako EC:2.7.11.24, MAP kinase 3, MAPK 3. ERT2, Extracellular signal-regulated kinase 1, ERK-1, Insulin-stimulated MAP2 kinase, MAP kinase isoform p44, p44-MAPK, Microtubule-associated protein 2 kinase p44-ERK1) jest kodowana przez gen MAPK3 (znany również jako ERK1, PRKM3) (Gene ID: 5595) u człowieka. ERK-1 jest kinazą serynowo-treoninową, która działa jako istotny składnik szlaku transdukcji sygnału kinazy MAP. Ulega ekspresji w różnych tkankach, a jej najwyższe poziomy zaobserwowano w układzie nerwowym. Kaskada MAPK/ERK pośredniczy w kilku różnych procesach biologicznych, takich jak wzrost komórek, adhezja, przeżycie i różnicowanie poprzez regulację transkrypcji, translacji i rearanżacji cytoszkieletu. Odgrywa również rolę w inicjacji i regulacji mejozy, mitozy i funkcji postmitotycznych w zróżnicowanych komórkach poprzez fosforylację kilku czynników transkrypcyjnych. Opisano około 160 substratów dla ERK. Domena kinazy białkowej ERK-1 jest zlokalizowana w aminokwasach 42-330, a motyw TXY znajduje się w aminokwasach 202-204. ERK-1 jest fosforylowana przez MEK1 i MEK2 na treoninie 202 i tyrozynie 204 w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne, takie jak insulina lub czynnik wzrostu nerwów, a obie te fosforylacje są niezbędne dla jej aktywności. Opisano trzy izoformy ERK-1, które są wytwarzane przez alternatywny splicing.
Immunogen
Fosfopeptyd sprzężony z KLH zawierający motyw pTEpY Erk1 i Erk2. Klon: 12D4
Application
Immunoprecypitacja: Użyć 1-10 μg na immunoprecypitację.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Kinazy MAP
Kinazy MAP
Wykrywaj fosfo-MAP Kinazę1/2 za pomocą tego anty-fosfo-MAP Kinazy1/2 zatwierdzonego do stosowania w WB, IP, ELISA i IC.
Biochem/physiol Actions
Specyficzne dla fosforylowanych (aktywowanych) białek Erk1 i Erk2. Rozpoznanie przeciwciała wymaga fosforylacji zarówno reszt treoninowych, jak i tyrozynowych Erk1/Erk2 i nie będzie oddziaływać z niefosforylowaną formą białek. Nie reaguje krzyżowo z aktywowaną kinazą SAP 1 lub 2.
Physical form
Adsorpcja tiofilowa i chromatografia wykluczania wymiarowego
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1k liofilizowana z 1 ml 2x PBS / 0,09% Na-azide / PEG i sacharozy.
Rozpuścić w 1 ml H2O (15 min, RT) do końcowego stężenia 100 μg/ml.
Rozpuścić w 1 ml H2O (15 min, RT) do końcowego stężenia 100 μg/ml.
Preparation Note
Stabilność przez 1 rok od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-302, lizat komórek A431 stymulowany przez EGF. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-302, lizat komórek A431 stymulowany przez EGF. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Evaluated by western blot on RIPA lysates from EGF-stimulated human A431 carcinoma cells.
Western Blot Analysis: 0.1-1.0 μg/mL of this antibody detected phospho-MAPK in RIPA lysates from EGFstimulated human A431 carcinoma cells.
Western Blot Analysis: 0.1-1.0 μg/mL of this antibody detected phospho-MAPK in RIPA lysates from EGFstimulated human A431 carcinoma cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?