Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
20G3, monoclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
IP, WB
Citations:
7
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
20G3, monoclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (non-phospho-Tyr1173)
Gene Information
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
General description
175kDa
Immunogen
peptyd zawierający niefosforylowany motyw Tyr1173 (NAE[Y]LR) ludzkiego receptora EGF
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Czynniki wzrostu i receptory
Czynniki wzrostu i receptory
Wykryj EGFR (niefosfo-Tyr1173) za pomocą tego przeciwciała anty-EGFR (niefosfo-Tyr1173), klon 20G3 zatwierdzony do stosowania w IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Motyw NAEYLR receptora EGF-R (niefosforylowany przy Tyr1173), to przeciwciało nie oddziałuje z fosforylowaną (pTyr1173) formą receptora EGF. Tyr1173 odpowiada Tyr1197 w ludzkich (izoforma a) i mysich białkach prekursorowych oraz Tyr1196 w dojrzałych szczurzych i świńskich białkach prekursorowych.
Physical form
100 µg liofilizowanych mysich IgG1 oczyszczonych metodą chromatografii tiofilowej i chromatografii wykluczania z 1 ml 2x PBS / 0,09% Na-azide / PEG i sacharozy. Rozpuścić w 100 µl H2O (15 min, RT) do końcowego stężenia 1 mg/ml.
Adsorpcja tiofilowa i chromatografia wykluczania wymiarowego
Format: Oczyszczony
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from unstimulated HFF cells
Other Notes
Zastępuje: 04-337; 04-341
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?