Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
4G12, monoclonal
Species reactivity:
human, mouse, rat, vertebrates
Application:
IP, WB
Citations:
75
2650,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4G12, monoclonal
species reactivity
human, mouse, rat, vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
W jądrze DNA jest ściśle upakowane w nukleosomach, tworząc środowisko, które jest wysoce represyjne w stosunku do procesów DNA, takich jak transkrypcja. Acetylacja reszt lizyny w białkach stała się ważnym mechanizmem wykorzystywanym przez komórki do przezwyciężenia tej represji. Acetylacja białek niehistonowych, takich jak czynniki transkrypcyjne, a także histonów, wydaje się być zaangażowana w ten proces. Acetylacja może skutkować zmianami strukturalnymi, jak również specyficzną sygnalizacją w obrębie dyskretnych domen chromatyny. Rola acetylacji w sygnalizacji wewnątrzkomórkowej została wywnioskowana na podstawie wiązania acetylowanych peptydów przez konserwatywną bromodomenę. Co więcej, ostatnie odkrycia sugerują, że rozpoznawanie bromodomeny/acetylowanej lizyny może służyć jako mechanizm regulacyjny w interakcjach białko-białko w wielu procesach komórkowych, takich jak przebudowa chromatyny i aktywacja transkrypcji.
Różni się w zależności od wykrywanego białka.
Immunogen
Mieszanina chemicznie acetylowanych antygenów; rozpoznaje liczne białka acetylowane na lizynie, głównie na histonach.
Application
Immunoprecypitacja:
5 μg poprzedniej partii immunoprecypitowanego in vitro acetylowanego PCAF dodano do lizatu komórek 3T3 RIPA. Immunoprecypitowany PCAF wykryto w późniejszej analizie western blot przy użyciu 1 μg/ml monoklonalnego anty-GST (nr katalogowy 05-311).
5 μg poprzedniej partii immunoprecypitowanego in vitro acetylowanego PCAF dodano do lizatu komórek 3T3 RIPA. Immunoprecypitowany PCAF wykryto w późniejszej analizie western blot przy użyciu 1 μg/ml monoklonalnego anty-GST (nr katalogowy 05-311).
Wykrywaj acetylo-lizynę za pomocą przeciwciała anty-acetylo-lizynowego, klon 4G12 (mysie przeciwciało monoklonalne), które działa w IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Acetylowane białka zawierające lizynę, w tym histony. Spośród wszystkich możliwych miejsc acetylacji H3 i H4, przeciwciało to wykazuje najwyższe powinowactwo do histonu H4 acetylowanego na lizynie 8 i histonu H3 acetylowanego na lizynie 14.
Oczekuje się, że będzie reagować krzyżowo ze szczurami i myszami.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie monoklonalne IgG w buforze zawierającym 0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu, przed dodaniem glicerolu do 30%.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Routinely evaluated by Western Blot on untreated and sodium butyrated treated HeLa lysates.
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected ACETYL-LYSINE on 10 μg of sodium butyrated treated HeLa lysates.
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected ACETYL-LYSINE on 10 μg of sodium butyrated treated HeLa lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?