Przejdź do
05-516
Anti-KRAS Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, RAS10
Synonim(y):
GTP- i GDP-binding peptide B, GTPase Hras, Ha-Ras1 proto-oncoprotein, Ras family small GTP binding protein H-Ras, Transforming protein p2, c-has/bas p21 protein, c-ras-Ki-2 activated oncogene, p19 H-RasIDX protein, transformation gene: oncogene HAMSV,
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2030,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
RAS10, monoclonal
Species reactivity:
rat, human, mouse
Application:
ELISA, FACS, ICC, IHC, IP, WB
Citations:
201
2030,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-Ras, klon RAS10, clone RAS10, Upstate®, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
RAS10, monoclonal
species reactivity
rat, human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
Onkoproteiny nowotworowe HRas, KRas i NRas są klasyfikowane jako protonkogeny Ras. Mutacje punktowe w obrębie genów Ras są często wykrywane w nowotworach złośliwych u ludzi oraz w guzach indukowanych eksperymentalnie u zwierząt.
21 kDa
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany Ras. Klon RAS10.
Application
Immunoprecypitacja:
Zgłaszano, że 1-4 μg tego przeciwciała powoduje immunoprecypitację Ras.
Immunocytochemia:
2,5 μg/ml tego przeciwciała wykazuje dodatnie barwienie immunologiczne dla Ras w komórkach SW480 i Y1.
Immunohistochemia:
To przeciwciało zostało zgłoszone do wykrywania Ras w zamrożonych i zatopionych w parafinie skrawkach raka piersi.
Wykrywaj Ras za pomocą tego przeciwciała anty-Ras, klon RAS10 zatwierdzony do stosowania w testach ELISA, FC, IC, IH, IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Inne gatunki nieznane.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2ak w buforze zawierającym PBS, pH 7,4, z 0,05% azydkiem sodu i 30% glicerolem. Ciecz w temperaturze -20°C.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Routinely evaluated by western blot on RIPA lysate from human A431 carcinoma cells, human HFF, Jurkat, Raji, mouse 3T3, CTLL, rat L-6 or PC-12 cell lysates.
Western Blot Analysis:
0.05 - 0.5 μg/mL of this lot detected Ras in RIPA lysate from human A431 carcinoma cells. A previous lot detected Ras in human HFF, Jurkat, Raji, mouse 3T3, CTLL, rat L-6 and PC- 12 cell lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: CBL751
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-Ras, klon RAS10
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)