Przejdź do
05-535
Przeciwciało anty-IKKβ, klon 10AG2
clone 10AG2, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
I-kappa-B kinaza 2, I-kappa-B-kinaza beta, czynnik jądrowy NF-kappa-B inhibitor kinazy beta, inhibitor wzmacniacza genu polipeptydu kappa light w komórkach B, kinaza beta, inhibitor podjednostki beta kinazy czynnika jądrowego kappa B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki14 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2040,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
10AG2, monoclonal
Application:
WB
Citations:
44
2040,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 grudnia 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1595
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
10AG2, monoclonal
species reactivity
rat, human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Ikbkb(16150)
General description
87 kDa
IKK beta (I-Kappa-B kinase-beta) jest członkiem kompleksu IKK, który składa się z IKK alfa, IKK beta, IKK gamma i IKAP. Fosforylacja I-Kappa-B na reszcie serynowej przez kompleks IKK uwalnia NF-kB od I-Kappa-B i oznacza go do degradacji poprzez ubikwitynację. Wykazano, że IKK beta aktywuje NF-kB i fosforyluje IKB alfa i beta. Fosforylacja 2 miejsc w pętli aktywacyjnej IKK beta jest niezbędna do aktywacji IKK przez TNF i IL1. Po aktywacji IKK beta ulega autofosforylacji, co z kolei zmniejsza aktywność IKK i zapobiega przedłużonej aktywacji odpowiedzi zapalnej. Dodatkowo, aktywność IKK beta może być również regulowana przez MEKK-1.
Immunogen
Znakowany His, pełnej długości ludzki IKKβ/IKK2. Klon: 10AG2.
Application
Przeciwciało anty-IKKβ, klon 10AG2 wykrywa poziom IKKβ i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Inne gatunki nie były testowane.
To przeciwciało rozpoznaje IKKβ/IKK2, Mr 87 kDa.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1 w buforze zawierającym PBS i 0,05% azydku sodu. Zamrożony roztwór.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-303, Lizat komórek Jurkat.
Routinely evaluated by western blot on human Jurkat RIPA cell lysate, human A431, HeLa nuclear extract, mouse 3T3/A31 or rat PC-12 RIPA cell lysates.
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected IKK/IKK2 in human HeLa cell lysate. A previous lot was tested in human Jurkat RIPA cell lysate, A431, extract, mouse 3T3/A31 and rat PC-12 RIPA cell lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)