Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Przewidywany termin wysyłki09 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2E9, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
8
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 października 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2E9, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LAT(27040)
General description
36/38 kDa
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające resztom 31-233 ludzkiego LAT
Application
Kategoria badawcza
Zapalenie i immunologia
Zapalenie i immunologia
Podkategoria badawcza
Immunoglobuliny i immunologia
Immunoglobuliny i immunologia
Wykrywaj LAT za pomocą tego przeciwciała anty-LAT, klon 2E9 zatwierdzony do stosowania w IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje obie formy LAT.
Physical form
Białko A Oczyszczona immunoglobulina w białku A Oczyszczona immunoglobulina w 0,1 M Tris-Glicyny, 0,15 M NaCl i 0,05% azydku sodu.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-303, Lizat komórek Jurkat.
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-303, Lizat komórek Jurkat.
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from Jurkat cells
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?