Przejdź do
05-565
Przeciwciało przeciw nukleolinie, klon 3G4B2
culture supernatant, clone 3G4B2, Upstate®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki25 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2500,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3G4B2, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
20
2500,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 września 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
3G4B2, monoclonal
species reactivity
human, canine, monkey
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NCL(4691)
General description
100kDa
Nukleolina, znana również jako C23, jest głównym białkiem jąderkowym eksponencjalnie rosnących komórek eukariotycznych. Jest to wszechobecna wielodomenowa fosfoproteina występująca u wszystkich gatunków kręgowców. Nukleolina zawiera specyficzną dwudzielną sekwencję sygnałową lokalizacji jądrowej i trzy różne domeny strukturalne. Nukleolina jest wielofunkcyjnym białkiem zaangażowanym w większość etapów biogenezy rybosomów. Nukleolina jest związana ze strukturą chromatyny, transkrypcją rDNA, dojrzewaniem rRNA, montażem rybosomów, cytokinezą, nukleogenezą, proliferacją i wzrostem komórek oraz
transport nukleo-cytoplazmatyczny. Nukleolina wykazuje również autodegradację, aktywność helikazy DNA i RNA oraz aktywność ATPazy zależnej od DNA. Aktywność nukleoliny może być regulowana przez proteolizę, metylację, ADP-rybosylację i fosforylację przez kilka kinaz, w tym kinazę kazeinową II (CK2), p34cdc2 i kinazę białkową C-ζ.
Immunogen
Ekstrakt macierzy jądrowej z komórek MDCK
Application
Przeciwciało przeciw nukleolinie, klon 3G4B2 jest wysokiej jakości mysim przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania nukleoliny i zostało zatwierdzone w IP, WB, ICC.
Biochem/physiol Actions
nukleolina
Physical form
supernatant hodowli myszy zawierający 0,05% azydku sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-309, ekstrakt jądrowy komórek Hela. Dodać równą objętość buforu Laemmli do 10 μl ekstraktu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego ekstraktu na pas dla minigelów.
routinely evaluated by immunoblot on HeLa nuclear extract
Other Notes
Zastępuje: MABE466
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)