Przejdź do
05-592
Przeciwciało anty-PP2A, podjednostka B, klon 2G9
ascites fluid, clone 2G9, Upstate®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μL
Przewidywany termin wysyłki29 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1920,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2G9, monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
23
1920,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
2G9, monoclonal
species reactivity
rat, bovine, mouse, Xenopus, rabbit, pig, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PPP2CA(5515)
General description
55kDa
Immunogen
Peptyd odpowiadający resztom 398-411 ludzkiej podjednostki B PP2A
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Neuronauka
Podkategoria badawcza
Kinazy i fosfatazy
Choroby neurodegeneracyjne
Wykrywaj PP2A za pomocą tego przeciwciała anty-PP2A, podjednostka B, klon 2G9 zatwierdzonego do stosowania w IH, IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Podjednostka PP2A B, reaktywność izoform to α > δ,β > γ
Physical form
0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu i glicerolu do 30%.
Wodobrzusze
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from non-stimulated A431 cells or mouse 3T3/A31 cells
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)