Przejdź do
05-598
Przeciwciało anty-fosfo-histonowe H3 (Ser10), klon RR002
clone RR002, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Histon H3, rodzina 3A, H3S10P, histon H3 (fosfo S10), histon H3, rodzina 3A, histon H3, rodzina 3B, histon H3, rodzina 3B (H3.3B)
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Technique(s):
immunohistochemistry: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
Clone:
RR002, monoclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
-
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
RR002, monoclonal
species reactivity
vertebrates, nematode, Caenorhabditis elegans, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
suitability
not suitable for ELISA applications
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer10)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę globularną i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny.
17 kDa
Immunogen
Peptyd (ARK[pS]TGGKAPRKQL-C) odpowiadający aminokwasom 7-20 ludzkiego histonu H3 z c-końcową cyteiną dodaną do celów koniugacji.
Application
Analiza ELISA:
To przeciwciało nie wykazało immunoreaktywności z niefosforylowanym peptydem histonu H3 (reszty 7-20), ani z innymi fosfopeptydami histonowymi.
Immunohistochemia:
Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło komórki mitotyczne w skrawkach zarodków C. elegans, jak wykazało niezależne laboratorium.
Immunocytochemia:
Ta partia wykazała pozytywne barwienie komórek mitotycznych w hodowlach komórek HeLa przechodzących wzrost wykładniczy
Anti-phospho-Histone H3 (Ser10) Antibody, klon RR002 to mysie przeciwciało monoklonalne do wykrywania histonu H3 fosforylowanego seryną 10. To oczyszczone mAb, znane również jako Anti-H3S10p, zostało opublikowane w recenzowanych czasopismach i jest zatwierdzone w ICC, IHC, WB.
Biochem/physiol Actions
Oczekiwana szeroka reaktywność krzyżowa ze względu na zachowanie sekwencji.
To przeciwciało rozpoznaje histon H3 fosforylowany przy serynie 10.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie IgG w buforze zawierającym 0,1 M Tris Glycine, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu, pH 7,4.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakty komórek 293 poddane działaniu promieniowania UV, ekstrakty komórek HeLa poddane działaniu promieniowania UV, tkanka raka piersi, ekstrakty komórek HEPG2.
Routinely evaluated by western blot on acid extracted proteins from colcemid-arrested HeLa cells.
Western Blot Analysis:
0.005-0.025 μg/mL of this lot detected phosphorylated Histone H3 in acid extracted proteins from colcemid-arrested HeLa cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)