Przejdź do
05-623
Przeciwciało przeciw polimerazie RNA II, klon CTD4H8
clone CTD4H8, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Anti-POLRA, Anty-HRPB220, Anty-NEDHIB, Anty-POLR2, Anty-RPB1, Anty-RPBh1, Anty-RPO2, Anty-RPOL2, Anty-RpIILS, Anty-hsRPB1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
866,00 zł
200 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1990,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
CTD4H8, monoclonal
Application:
ChIP, WB
Citations:
318
866,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
CTD4H8, monoclonal
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, mouse, rat
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... POLR2A(5430)
mouse ... Polr2A(20020)
rat ... Polr2A(363633)
General description
210-220 kDa
Polimeraza RNA II (Pol II) jest wielopodjednostkowym enzymem odpowiedzialnym za transkrypcję genów kodujących białka. Inicjacja transkrypcji wymaga rekrutacji całej maszynerii transkrypcyjnej do promotora poprzez pobudzenie przez aktywatory i czynniki remodelujące chromatynę. Pol II może koordynować od 10 do 14 podjednostek. Kompleks ten oddziałuje z regionami promotorowymi genów oraz różnymi elementami i czynnikami transkrypcyjnymi. Domena wiążąca DNA polimerazy jest rowkiem, w którym TFIIB ukierunkowuje DNA do rozwijania i transkrypcji.
Immunogen
Peptyd zawierający 10 powtórzeń YSPT[pS]PS odpowiadający karboksylowo-końcowej domenie polimerazy RNA II.
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Przeciwciało przeciw polimerazie RNA II, klon CTD4H8 to wysokiej jakości mysie przeciwciało monoklonalne do wykrywania polimerazy RNA II, które zostało opublikowane w ponad 40 cytowaniach i zatwierdzone do stosowania w ChIP i WB.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje fosfo- i niefosfo- RNA polimerazę II.
Physical form
Chromatografia białka G
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania:
Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakt jądrowy A431.
Routinely evaluated by western blot on HeLa nuclear extracts.
Western Blot Analysis:
0.05-1 μg/mL of this lot detected RNA polymerase II in HeLa nuclear extracts. 0.1-2 μg/mL of a previous lot detected RNA polymerase II in 3T3 nuclear extracts
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05623Z05623AF488ZMS1031
description
clone CTD4H8, Upstate®, from mouse
description
clone CTD4H8, from mouse
description
clone CTD4H8, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, mouse, rat
species reactivity
mouse, yeast, rat, human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
ALEXA FLUOR™ 488
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
clone
CTD4H8, monoclonal
clone
CTD4H8, monoclonal
clone
CTD4H8, monoclonal
clone
monoclonal, CTD4H8, recombinant monoclonal
UniProt accession no.
P24928
UniProt accession no.
P24928
UniProt accession no.
P24928
UniProt accession no.
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)