Przejdź do
05-643
Przeciwciało anty-fosfo-GSK3β (Ser9), klon 2D3
clone 2D3, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Anti-8430431H08Rik, Anty-7330414F15Rik, Anty-C86142, Anty-GSK-3, Anty-GSK-3beta, Anty-GSK3
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
2D3, monoclonal
Species reactivity:
human, mouse, rat
Application:
EMSA, WB
Citations:
14
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2D3, monoclonal
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer9)
Gene Information
human ... GSK3B(2932)
General description
46kDa (GSK3β) i 51kDa (GSK3α)
Immunogen
peptyd odpowiadający aminokwasom 6-12 (RTT[pS]AE) ludzkiego GSK3beta
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja PI3K, Akt i mTOR
Przeciwciało anty-fosfo-GSK3β (Ser9), klon 2D3 jest przeciwciałem przeciwko fosfo-GSK3β (Ser9) do stosowania w EMSA i WB.
Biochem/physiol Actions
GSK3beta
Physical form
100 µg oczyszczonej metodą chromatografii tiofilowej i chromatografii wykluczania wielkości mysiej IgG1κ w 100 µl buforu do przechowywania przeciwciał (PBS z PEG, sacharozą i 0,09% azydkiem sodu) i 50% glicerolem.
Format: Oczyszczony
Tiofilowa chromatografia adsorpcyjna
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on L6 cells stimulated with IGF-1
Other Notes
Zastępuje: 04-1075
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)