Przejdź do
05-652
Przeciwciało anty-MUC1/episialina, klon 214D4
clone 214D4, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Antygen związany z rakiem piersi DF3, mucyna związana z rakiem, episialina, H23AG, PEMT, mucyna moczowa reagująca z orzeszkami ziemnymi, PUM, polimorficzna mucyna nabłonkowa, PEM, antygen błony nabłonkowej związany z nowotworem, EMA, mucyna związana z nowotworem, CD227
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μg
Przewidywany termin wysyłki27 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2200,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
214D4, monoclonal
Application:
FACS, IHC
Citations:
17
2200,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
clone
214D4, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
nie podano
Immunogen
Białko fuzyjne, ludzka domena powtórzona b-gal-episialina/MUC1
Application
Kategoria badawcza
Struktura komórki
Podkategoria badawcza
Białka ECM
Przeciwciało anty-MUC1/episialina, klon 214D4 wykrywa poziom MUC1/episialiny i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w FC, IH.
Biochem/physiol Actions
MUC1/episialina
Physical form
0,1M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,05% azydek sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Chromatografia białka G
Format: Oczyszczony
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated by immunohistochemistry
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)