Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μg | Przewidywany termin wysyłki10 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
JBW902, monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
17
1740,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 grudnia 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
clone
JBW902, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IGF1R(3480)
General description
95 kDa
Istnieją dwa rodzaje receptorów IGF oparte na ich względnym powinowactwie do IGF1 i IGF2. Receptor IGF1 preferuje IGF1 nad IGF2 i słabo wiąże insulinę. Receptor IGF1 jest połączonym disiarczkiem heterotetramerycznym białkiem transmembranowym składającym się z dwóch podjednostek alfa (130 kDa) i dwóch podjednostek beta (95 kDa). Zarówno podjednostki alfa, jak i beta są kodowane w pojedynczym prekursorowym cDNA receptora. Receptor IGF1 ma zatem strukturę podobną do receptora insuliny. Polipeptyd proreceptora jest proteolitycznie rozszczepiany i łączony dwusiarczkiem w celu uzyskania dojrzałego receptora heterotetramerycznego. Receptor IGF1 ulega silnej ekspresji we wszystkich typach komórek i tkanek oraz ulega silnej nadekspresji w większości złośliwych tkanek, gdzie działa jako czynnik antyapoptotyczny poprzez zwiększanie przeżywalności komórek.
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające resztom 1264-1367 ludzkiego receptora IGF-1
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja insuliny/energii
Sygnalizacja insuliny/energii
Przeciwciało anty-IGF-IR, klon JBW902 wykrywa poziom IGF-IR i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IH, IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje łańcuch b receptora IGF-1; nie reaguje krzyżowo z receptorem insuliny.
Physical form
Białko A Oczyszczona immunoglobulina w Immunoaffinity Oczyszczona immunoglobulina w 0,14 M Tris-glicynie, pH 7,4, 0,105 M NaCl, 0,035% azydku sodu i 30% glicerolu.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek C4, komórki HepG2
Lizat komórek C4, komórki HepG2
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from C4 cells (mouse 3T3 cells that have been transfected with the human IGF-1 Receptor)
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?