Przejdź do
05-666
Przeciwciało anty-BRCA2, klon 5.23
clone 5.23, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Anti-GLM3, Anty BRCC2, Anty-BROVCA2, Anty-FACD, Anty-FAD, Anty-FAD1, Anty-FANCD, Anty-FANCD1, Anty-PNCA2, Anty-XRCC11
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1820,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5.23, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
15
1820,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
5.23, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BRCA2(675)
General description
390kDa
Immunogen
Białko fuzyjne GST do reszt 2959-3418 ludzkiego białka BRCA2
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Wykrywaj BRCA2 za pomocą przeciwciała anty-BRCA2, klon 5.23 (mysie przeciwciało monoklonalne), którego skuteczność wykazano w badaniach WB i ICC.
Biochem/physiol Actions
BRCA2
Physical form
0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl i 0,05% azydku sodu.
Chromatografia białka G
Format: Oczyszczony
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C. Po otrzymaniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze 2-8°C.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-309, ekstrakt jądrowy komórek Hela. Dodać równą objętość buforu Laemmli do 10 μl ekstraktu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego ekstraktu na pas dla minigelów.
routinely evaluated by immunoblot on in HeLa nuclear extract
Other Notes
Ze względu na ograniczenia wynikające z umowy licencyjnej, produkt ten nie może zostać zakupiony w celu odsprzedaży.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)