Przejdź do
05-682
Przeciwciało anty-Mps1, NT, klon 3-472-1
clone 3-472-1, Upstate®, from mouse
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μg
Przewidywany termin wysyłki23 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1870,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3-472-1, monoclonal
Application:
WB
Citations:
21
1870,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
3-472-1, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... C5AR2(27202)
General description
97kDa
Mps1 był wcześniej znany jako TTK/PYK
Application
Wykryj Mps1 za pomocą przeciwciała Anti-Mps1, NT, klon 3-472-1 (mysie przeciwciało monoklonalne), które wykazało działanie w WB.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on HeLa total cell extract
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)