Przejdź do
05-689
Przeciwciało anty-HP1α, klon 15.19s2
clone 15.19s2, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Antygen p25, HP1 alfa, HP1Hs alfa, białko heterochromatyny 1 homolog alfa, chromobox homolog 5 (Drosophila HP1 alfa), chromobox homolog 5 (HP1 alfa homolog, Drosophila), białko heterochromatyny 1 alfa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
2590,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
15.19s2, monoclonal
Application:
ChIP, ICC, IHC, IP, WB
Citations:
94
2590,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
15.19s2, monoclonal
species reactivity
mouse, vertebrates, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CBX5(23468)
General description
29 kDa
Białko heterochromatyny 1 (HP1) to rodzina heterochromatycznych cząsteczek adaptorowych zaangażowanych zarówno w wyciszanie genów, jak i strukturę chromatyny wyższego rzędu. Wszyscy trzej członkowie rodziny HP1 (α, β i γ) są głównie związani z heterochromatyną centromeryczną; jednak HP1β i γ lokalizują się również w miejscach euchromatycznych w genomie. Białka HP1 mają wielkość około 25 kDa i każde z nich zawiera konserwatywną aminokońcową chromodomenę, a następnie zmienny region zawiasowy i konserwatywną karboksykońcową domenę chromoshadow. Chromodomena ułatwia wiązanie z histonem H3 trójmetylowanym na Lys9, "znakiem" histonowym ściśle związanym z centromeryczną heterochromatyną. Zmienny region zawiasowy wiąże zarówno RNA, jak i DNA w sposób niezależny od sekwencji. Domena chromoshadow pośredniczy w dimeryzacji białek HP1, oprócz wiązania wielu białek związanych z wyciszaniem genów i tworzeniem heterochromatyny, w tym metylotransferazy histonowej SUV39H, metylotransferaz DNA DNMT1 i DNMT3a oraz podjednostki p150 czynnika montażu chromatyny-1 (CAF1). Oprócz przyczyniania się do tworzenia i propagacji heterochromatyny, HP1 i SUV39H są również kompleksowane z białkami retinoblastoma (Rb) i E2F6, z których oba działają w celu tłumienia transkrypcji genów euchromatycznych w spokojnych komórkach. Białka HP1 podlegają wielu rodzajom modyfikacji potranslacyjnych, w tym fosforylacji, acetylacji, metylacji, ubikwitynacji i sumoilacji, co sugeruje wiele sposobów regulacji.
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające resztom 2-191 ludzkiego białka HP1α.
Application
Anti-HP1α Antibody, clone15.19s2 to mysie przeciwciało monoklonalne do wykrywania HP1α, znanego również jako HP1Hs alfa, Heterochromatin protein 1 homolog alfa i zostało zwalidowane w ChIP, ICC, IHC, IP i WB.
Immunohistochemia:
Poprzednia partia tego przeciwciała została zgłoszona przez niezależne laboratorium do wykrywania HP1a w jądrach NIH/3T3 (Ayyanathan, K., 2003).
Immunoprecypitacja / Immunoprecypitacja chromatyny:
Poprzednie partie tego przeciwciała zostały zgłoszone przez niezależne laboratorium do immunoprecypitacji HP1α z ekstraktów jądrowych i chromatyny usieciowanej formaliną (Ayyanathan, K., 2003).
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Biologia chromatyny
Białko wiążące RNA (RBP)
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało to rozpoznaje HP1α
Physical form
Chromatografia białka G
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu, pH 7,4.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania:
Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty komórek HeLa, NIH/3T3 i COS.
Routinely evaluated by western blot in acid-extracted HeLa cell lysates.
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected HP1α protein in acid-extracted HeLa cell lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: MABE479
Ze względu na ograniczenia wynikające z umowy licencyjnej, produkt ten nie może zostać zakupiony w celu odsprzedaży.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)