Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
132.38, monoclonal
Species reactivity:
rat, mouse
Application:
IHC, WB
Citations:
29
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
132.38, monoclonal
species reactivity
rat, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Cspg4(121021)
rat ... Cspg4(81651)
General description
~270-300 kDa
Immunogen
Komórki HEK293 wyrażające skróconą integralną formę błonową NG2 składającą się z aminokwasów 1592-2222
Application
Kategoria badawcza
Neuroscience
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Markery neuronalne i glejowe
Markery neuronalne i glejowe
Przeciwciało anty-NG2, klon 132.38 wykrywa poziom NG2 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IH i WB.
Spodziewana reaktywność krzyżowa z myszą.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje NG2.
Physical form
Białko A Oczyszczona immunoglobulina w 0,1 M tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl z 0,05% azydkiem sodu jako środkiem konserwującym.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Tkanka mózgowa
Tkanka mózgowa
routinely evaluated by immunoblot on whole rat brain preparation
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?