Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μg | Przewidywany termin wysyłki12 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
84, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
7
2330,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 października 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
84, monoclonal
species reactivity
rat, mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SH3KBP1(30011)
General description
85kDa
Immunogen
Białko fuzyjne znakowane 6His i HA odpowiadające pełnej długości szczurzego SETA
Application
Wykrywaj SETA/CIN85/Ruk/SH3KBPI za pomocą tego przeciwciała anty-SETA/CIN85/Ruk/SH3KBPI, klon 84 zatwierdzony do stosowania w IP, WB i IC.
Biochem/physiol Actions
SETA
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from NG108-15 cells
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?