Przejdź do
05-740
Przeciwciało anty-fosfoATM (Ser1981), klon 10H11.E12
clone 10H11.E12, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
A-T, zmutowane, AT zmutowane, TEL1, telomere maintenance 1, homolog, ataxia telangiectasia mutated, ataxia telangiectasia mutated (obejmuje grupy komplementacyjne A, C i D), ataxia telangiectasia mutated protein, human phosphatidylinositol 3-kinase homolog
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
801,00 zł
200 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2000,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
10H11.E12, monoclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
ICC, IF, IP, WB
Citations:
111
801,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
10H11.E12, monoclonal
species reactivity
mouse, human
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
phosphorylation (pSer1981)
Gene Information
human ... ATM(472)
General description
Zmutowana kinaza ataksji teleangiektazji (ATM) oraz kinaza ataksji teleangiektazji i kinaza związana z Rad3 (ATR) to pokrewne kinazy, które regulują punkty kontrolne cyklu komórkowego i naprawę DNA. Mutacja w genie ATM skutkuje autosomalną recesywną chorobą ataksji teleangiektazji (AT). Zidentyfikowanymi substratami dla ATM są p53, p95/NBS1, MDM2, Chk2, BRCA1, CtIP, 4E-BP1 i Chk1. Podstawowym wymogiem dla substratów ATM/ATR jest S/TQ. Aminokwasy hydrofobowe w pozycjach -3 i -1 oraz ujemnie naładowane aminokwasy w pozycji +1 są pozytywnymi determinantami rozpoznawania substratów przez te kinazy. Dodatnio naładowane reszty otaczające S/TQ są negatywnymi determinantami fosforylacji substratu. Złożony fenotyp komórek pochodzących od pacjentów z AT sugeruje, że ATM ma dodatkowe substraty komórkowe. W nienapromieniowanych komórkach ATM występuje jako nieaktywny homodimer lub multimer. Dwuniciowe pęknięcia DNA spowodowane promieniowaniem jonizującym powodują szybką aktywację kinazy ATM poprzez dysocjację tego kompleksu i autofosforylację ATM na Ser1981.
~370 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający aminokwasom 1974-1988 (SLAFEEG[pS]QSTTISS) ludzkiego ATM. Sekwencja immunizująca ma 11/12 identycznych aminokwasów u myszy i szczurów.
Application
Immunoprecypitacja:
Fosforylowany ATM był immunoprecypitowany z napromieniowanych komórek HeLa (Rysunek A, pasy 3 i 4).
Immunocytochemia:
Ogniska są wykrywane w napromieniowanych ludzkich i mysich fibroblastach. Określone przez niezależne laboratorium.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Użyj przeciwciała anty-fosfoATM (Ser1981), klon 10H11.E12 (mysie przeciwciało monoklonalne) zwalidowanego w ICC, IF, IP, WB do wykrywania fosfoATM (Ser1981) znanego również jako zmutowany A-T.
Biochem/physiol Actions
Przewidywana reakcja krzyżowa ze szczurem na podstawie homologii sekwencji
To przeciwciało rozpoznaje ATM, Mr ~ 370 kDa. Wykryto również niespecyficzne białko, Mr ~ >400 kDa.
Physical form
Białko G oczyszczone mysie IgG w 0,014 M buforze fosforanowym, pH 7,6, z 0,175 M NaCl, 0,07% azydkiem sodu i 30% glicerolem. Ciecz w temperaturze -20°C.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania:
Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Napromieniowane lizaty komórek HeLa
Routinely evaluated by immunoblot on in crude lysates from irradiated HeLa cells.
Western Blot Analysis:
0.5 µg/mL of this lot detected phosphorylated ATM in crude lysates from irradiated HeLa cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)