Przejdź do
05-753
Przeciwciało anty-WT1, klon 6F-H2
clone 6F-H2, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Anti-GUD, Anty-AWT1, Anty-PNPHS4, Anty-WAGR, Anty-WIT-2, Anty-WT-1, Anty-WT33
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
6F-H2, monoclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
25
1940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6F-H2, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... WT1(7490)
General description
55-60 kDa
Immunogen
Białko fuzyjne znakowane 6His odpowiadające resztom 1-181 ludzkiego WT1 (guz Wilmsa)
Application
Przeciwciało anty-WT1, klon 6F-H2 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania WT1 znanego również jako guz Wilmsa i zostało przetestowane w WB, ICC i IHC.
Biochem/physiol Actions
WT1
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from Jurkat and Raji cells
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB2108752SAB1409794HPA053848
description
clone 6F-H2, Upstate®, from mouse
description
affinity isolated antibody
description
clone 1A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
clone
6F-H2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
1A12, monoclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity
human, rabbit, dog, rat, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... WT1(7490)
Gene Information
human ... WT1(7490)
Gene Information
human ... WT1(7490)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. On what buffer is the antibody dissolved?
    1 answer
    1. 0.1M Tris-glycine, pH 7.4, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide before the addition of glycerol to 30%.