Przejdź do
05-764
Przeciwciało anty-MLL/HRX, NT, klon N4.4
clone N4.4, Upstate®, from mouse
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2560,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
N4.4, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
24
2560,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
N4.4, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KMT2A(4297)
General description
Gen ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL)-1 (znany również jako MLL, HRX, HTRX i TRX1) na ludzkim chromosomie 11q23 jest miejscem wielu lokalnie skupionych zmian chromosomalnych związanych z kilkoma typami ostrych białaczek, w tym delecji, częściowych duplikacji i translokacji. Strukturalnie zmienne białka pochodzące ze zmienionego genu przypuszczalnie powodują złośliwą transformację wczesnych hemopoetycznych komórek progenitorowych.
300 kDa
Immunogen
Białko fuzyjne MBP odpowiadające resztom 161-356 ludzkiej białaczki mieszanej, MLL
Application
Wykryj MLL/HRX za pomocą przeciwciała Anti-MLL/HRX, N-termin, klon N4.4 (mysie przeciwciało monoklonalne), które wykazało skuteczność w IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje N-końcowy fragment proteolityczny MLL (MLLN).
Physical form
Format: Oczyszczony
Immunoaffinity Oczyszczona immunoglobulina w 0,014 M buforze fosforanowym, pH 7,6, 0,175 M NaCl, 0,07% azydku sodu i 30% glicerolu.
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on nuclear extract from K562 cells
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)