Przejdź do
05-765
Przeciwciało anty-MLL/HRX, CT, klon 9-12
clone 9-12, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
N-metylotransferaza histon-lizyna 2A, N-metylotransferaza lizyny 2A, ALL-1, białko palca cynkowego typu CXXC 7, białaczka szpikowa/limfoidalna lub mieszana, białko białaczki szpikowej/limfoidalnej lub mieszanej 1, białko podobne do Trithorax, białko palca cynkowego HR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μg
Przewidywany termin wysyłki15 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2590,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
9-12, monoclonal
Application:
ChIP, IF, IP, WB
Citations:
22
2590,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
9-12, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KMT2A(4297)
General description
Gen ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL)-1 (znany również jako MLL, HRX, HTRX i TRX1) na ludzkim chromosomie 11q23 jest miejscem wielu lokalnie skupionych zmian chromosomalnych związanych z kilkoma typami ostrych białaczek, w tym delecji, częściowych duplikacji i translokacji. Strukturalnie zmienne białka pochodzące ze zmienionego genu przypuszczalnie powodują złośliwą transformację wczesnych hemopoetycznych komórek progenitorowych.
Zaobserwowano ~180 kDa. Obliczono 134,4 kDa (a.a. 2719-3969; ludzki produkt rozszczepienia MLL C180) i 431,8/427,7/432,1 kDa (ludzka izoforma 1/2 pełnej długości MLL (14P-18B)/3).
Immunogen
Epitop: C-końcowy fragment MLL
Znakowany MBP rekombinowany fragment C-końcowy ludzkiego białka białaczki mieszanej (MLL) (a.a. 3084-3959).
Application
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła ekspresję MLL w komórkach SOX2+ w zatopionych w parafinie wycinkach ludzkich glejaków o wysokim stopniu złośliwości (Gallo, M., et al. (2013). Cancer Res. 73(1):417-427).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny (ChIP): Reprezentatywna partia wykryła zajęcie MLL w promotorach Hoxa10 i Meis w mysich komórkach białaczki MLL-AF10 (Gallo, M., et al. (2013). Cancer Res. 73(1):417-427).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny (ChIP): Reprezentatywna partia wykryła zwiększone zajęcie MLL w locus Ink4a 8-miesięcznych niż 2-miesięcznych wysepek myszy bEzTG. To samo zależne od wieku wzbogacenie locus Ink4a zaobserwowano w przypadku H3K4me3, podczas gdy odwrotny trend zaobserwowano w przypadku wzbogacenia Ezh i H3K27me3 w tym samym locus (Zhou, J.X., et al. (2013). J. Clin. Invest. 123(11):4849-4858).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny (ChIP): Reprezentatywna partia wykryła zajęcie MLL w regionie promotora HOXA10 w G179NS i G411NS ludzkich nerwowych komórkach macierzystych glejaka (Gallo, M., et al. (2013). Cancer Res. 73(1):417-427).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny (ChIP): Reprezentatywna partia wykryła zajęcie MLL w miejscu pochodzenia replikacji DNA (RD), jak również w eksonie 1b i wspólnym eksonie 2 p16INK4a/p19ARF w mysich fibroblastach embrionalnych (MEF). Zwiększone wzbogacenie MLL w tych miejscach zaobserwowano w starzejących się i zmutowanych mutantach Polycomb MEF (Agherbi, H., et al. (2009). PLoS One. 4(5):e5622).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny (ChIP): Reprezentatywna partia wykryła zajęcie MLL w regionie Hoxa9 AB przy użyciu preparatu chromatyny mysich zarodkowych fibroblastów (MEF) (Erfurth, F.E., et al. (2008). Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 105(21):7517-7522).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia koimmunoprecypitowała JmjD3 i RbBP5, ale nie Dnmt3a, z MLL z ekstraktu komórek mysiego insulinoma Min6 (Zhou, J.X., et al. (2013). J. Clin. Invest. 123(11):4849-4858).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła wyższy poziom MLL w hodowanych neuronalnych komórkach macierzystych glejaka (GNS) niż neuronalnych komórkach macierzystych (NS), jak również wzbogacenie MLL we frakcji CD15+ świeżo wyciętych komórek glejaka (GBM) (Gallo, M., et al. (2013). Cancer Res. 73(1):417-427).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła zawierający domenę SET C-końcowy fragment podjednostki enzymatycznej kompleksu MLL (C180; MLLC) w immunoprecypitacie anty-FLAG z komórek HeLaS stabilnie wyrażających znakowane FLAG hDPY-30 (Cho, Y.W., et al. (2007). J. Biol. Chem. 282(28):20395-20406).
Anti-MLL/HRX, C-term., klon 9-12 to wysokiej jakości mysie przeciwciało monoklonalne, które zostało zatwierdzone i opublikowane do stosowania w immunoprecypitacji chromatyny (ChIP), immunofluorescencji, immunoprecypitacji i Western Blotting.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało monoklonalne celuje w C-końcowy fragment proteolityczny MLL (C180; MLLC). Zmniejszone wykrywanie pasma docelowego przez to przeciwciało zaobserwowano w lizacie z ludzkich komórek macierzystych glejaka nerwowego G411NS transfekowanych MLL shRNA (Gallo, M., et al. (2013). Cancer Res. 73(1):417-427).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G.
Oczyszczone mysie IgG1 w 0,1 M Tris-glicynie, pH 7,4, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu przed dodaniem glicerolu do 30%. Ciecz w temperaturze -20ºC
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20ºC od daty wysyłki. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować fiolkę przed zdjęciem nasadki.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakt jądrowy K562
Evaluated by Western Blotting in K562 nuclear extract.
Western Blotting Analysis: 0.1-1 µg/mL of this antibody detected MLL C-terminal fragment (C180; MLLC) in K562 nuclear extract.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)