Merck
05-773
Przeciwciało anty-fosfo-MYPT1 (Thr850), klon SA19, królicze monoklonalne
clone SA19, Upstate®, from rabbit
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-fosfo-MYPT1 (Thr850), klon SA19, królicze monoklonalne, clone SA19, Upstate®, from rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
SA19, monoclonal
species reactivity
human, chicken
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr850)
Quality Level
Gene Information
human ... PPP1R12A(4659)
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Kinazy i fosfatazy
Przeciwciało anty-fosfo-MYPT1 (Thr850), klon SA19 jest przeciwciałem przeciwko fosfo-MYPT1 (Thr850) do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
MYPT1 fosforylowany na Thr850
Przewidywana reakcja krzyżowa z myszami i szczurami
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
General description
dublet przy 130 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH zawierający sekwencję ...RS[pT]GV..., w której [pT] odpowiada fosforylowanej treoninie przy reszcie aminokwasowej 850 docelowej podjednostki 1 fosfatazy miozyny kurczaka (MYPT1). Odpowiada Thr853 w ludzkiej MYPT1.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from HEK293 cells phosphorylated by preincubation with ROKα/ROCK-II, active (Catalog # 14-338).
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Role of protein phosphatase type 1 in contractile functions: myosin phosphatase.
Hartshorne, David J, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 279, 37211-37214 (2004)
Sustained therapeutic hypercapnia attenuates pulmonary arterial Rho-kinase activity and ameliorates chronic hypoxic pulmonary hypertension in juvenile rats.
Peng, G; Ivanovska, J; Kantores, C; Van Vliet, T; Engelberts, D; Kavanagh, BP; Enomoto et al.
American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology null
Giuseppe Penna et al.
The Prostate, 69(5), 480-493 (2008-12-25)
Benign prostatic hyperplasia (BPH) is characterized by an important inflammatory component. Stimulation of human prostate stromal cells from BPH tissues with proinflammatory cytokines leads to secretion of IL-8, a chemokine involved in BPH pathogenesis. The vitamin D receptor (VDR) agonist
Hypertension and RhoA/Rho-kinase signaling in the vasculature: highlights from the recent literature.
Lee, Dexter L, et al.
Hypertension, 44, 796-799 (2004)
Myosin phosphatase: structure, regulation and function.
Ito, Masaaki, et al.
Molecular and Cellular Biochemistry, 259, 197-209 (2004)