Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1E7.2, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
6
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1E7.2, monoclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Ppp1Ca(19045)
General description
Pan ~70kDa
Uwaga: Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do badań in vitro. Nie należy go używać do celów komercyjnych. Używanie tego produktu do wytwarzania produktów przeznaczonych na sprzedaż lub do celów diagnostycznych, terapeutycznych lub odkrywania leków jest zabronione. Aby uzyskać licencję na używanie tego produktu do celów komercyjnych, należy skontaktować się z The Regents of the University of California.
Immunogen
Białko fuzyjne GST pomiędzy drugą domeną SH2 i poprzedzającą ją domeną kinazową odpowiadającą resztom 282-307 ludzkiego ZAP-70.
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja immunologiczna
Sygnalizacja immunologiczna
Przeciwciało anty-ZAP-70, klon 1E7.2 jest przeciwciałem przeciwko ZAP-70 do stosowania w IC, IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Zap-70
Physical form
0,1M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,05% azydku sodu przed dodaniem glicerolu do 30% roztworu.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-303, Lizat komórek Jurkat.
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-303, Lizat komórek Jurkat.
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from Jurkat cells
Other Notes
Ze względu na ograniczenia wynikające z umowy licencyjnej, produkt ten nie może zostać zakupiony w celu odsprzedaży.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?