Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Przewidywany termin wysyłki08 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
GMA104, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
5
2030,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 grudnia 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
GMA104, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AKT3(10000)
General description
~60kDa
Immunogen
peptyd odpowiadający aminokwasom 119-131 (CSPTSQIDNIGEE) ludzkiego Akt3/PKBγ
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja PI3K, Akt i mTOR
Sygnalizacja PI3K, Akt i mTOR
To przeciwciało anty-Akt3/PKBγ, klon GMA104 jest zatwierdzone do stosowania w IP, WB do wykrywania Akt3/PKBγ.
Biochem/physiol Actions
Przewidywana reakcja krzyżowa z myszami i szczurami na podstawie homologii sekwencji.
RhoA
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Roztwór buforowany zawierający 0,1 M tris-glicyny, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu, pH 7,4.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from Jurkat or HL-60 cells
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?