Przejdź do
05-824
Przeciwciało przeciwko receptorowi estrogenowemu β, klon 68-4, królicze monoklonalne
clone 68-4, Upstate®, from rabbit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
68-4, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
21
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
68-4, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ESR2(2100)
General description
59 kDa
Receptory estrogenowe (ER) są członkami nadrodziny receptorów hormonów steroidowych/tarczycowych czynników transkrypcyjnych aktywowanych ligandami. Receptory estrogenowe, w tym ERα i ERβ, zawierają domeny wiążące DNA i wiążące ligand i są krytycznie zaangażowane w regulację normalnej funkcji tkanek rozrodczych. Są one zlokalizowane w jądrze, chociaż niektóre receptory estrogenowe wiążą się z błoną powierzchniową komórki i mogą być szybko aktywowane przez ekspozycję komórek na estrogen. Wykazano, że ERα i ERβ są różnie aktywowane przez różne ligandy. Interakcje receptor-ligand wyzwalają kaskadę zdarzeń, w tym dysocjację od białek szoku cieplnego, dimeryzację receptora, fosforylację i powiązanie receptora aktywowanego hormonem ze specyficznymi elementami regulatorowymi w genach docelowych. Dowody sugerują, że ERα i ERβ mogą być regulowane przez różne mechanizmy, mimo że mają wiele wspólnych cech funkcjonalnych.
Wyprodukowano we współpracy z Epitomics
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający aminokwasom 108-127 z N-końcowej połowy ludzkiego receptora estrogenowego beta.
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Wykryj receptor estrogenowy β, znany również jako receptor jądrowy podrodziny 3 grupy A, członek 2, za pomocą przeciwciała przeciwko receptorowi estrogenowemu β, klon 68-4 (królicze przeciwciało monoklonalne), którego działanie wykazano w IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Przewidywana reakcja krzyżowa ze szczurem i myszą na podstawie homologii sekwencji
Rozpoznaje receptor estrogenowy β, długą formę, nie wykrywa receptora estrogenowego alfa.
Physical form
Białko A Oczyszczona immunoglobulina w 0,1 M Tris-Glicyny, 0,15 M NaCl i 0,05% azydku sodu, pH 7,4.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakty komórkowe MCF7
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from MCF7 cells
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
04824SAB4500814SAB4301494
description
clone 68-4, Upstate®, from rabbit
description
culture supernatant, clone 68-4, from rabbit
description
affinity isolated antibody
description
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... ESR2(2100)
Gene Information
human ... ESR2(2100)
mouse ... Esr2(13983)
rat ... Esr2(25149)
Gene Information
human ... ESR2(2100)
Gene Information
human ... ESR2(2100)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
culture supernatant
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
clone
68-4, monoclonal
clone
68-4, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
mouse, human, rat
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)