Przejdź do
05-829
Anti-TUBA1A (TUBA3) Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, DM1A
Synonim(y):
Tubulina alfa 3, Tubulina B-alfa-1, Tubulina łańcuch alfa-3, tubulina, alfa 1a, tubulina, alfa 3, tubulina, alfa, specyficzna dla mózgu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
2360,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
DM1A, monoclonal
Species reactivity:
avian, pig, rat, bovine, mouse, human, guinea pig
Application:
ICC, IF, WB
Citations:
-
2360,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-α-tubulina, klon DM1A, clone DM1A, Upstate®, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
clone
DM1A, monoclonal
species reactivity
avian, pig, rat, bovine, mouse, human, guinea pig
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBA1A(7846)
General description
50-60 kDa
Mikrotubule biorą udział w wielu różnych czynnościach komórkowych, począwszy od mitozy i transportu, a skończywszy na ruchu komórek i utrzymaniu ich kształtu. Sama tubulina jest białkiem kulistym, które składa się z dwóch polipeptydów (tubuliny alfa i beta). Dimery tubuliny alfa i beta są łączone w 13 protofilamentów, które tworzą mikrotubule o średnicy 22 nm. Ligaza tyrozynowa przyłącza C-końcową tyrozynę do monomerycznej tubuliny alfa. Zmontowane mikrotubule mogą być ponownie detyrozynazowane przez związaną z cytoszkieletem karboksypeptydazę. Detyrozynazowana tubulina alfa jest określana jako Glu-tubulina. Inną potranslacyjną modyfikacją zdetylowanej tubuliny alfa jest C-końcowa poliglutamylacja, która jest charakterystyczna dla mikrotubul w komórkach neuronalnych i wrzecionie mitotycznym.
Immunogen
Epitop: a.a. 426-450
Oczyszczona ludzka α-tubulina mózgowa. Epitop rozpoznawany przez to przeciwciało został zmapowany do aminokwasów 426-450 (AALEKDYEEVGVDSVEGEGEEEGEE).
Application
Anti-α-Tubulin Antibody, klon DM1A to przeciwciało przeciwko α-Tubulinie do stosowania w IC, IF i WB.
Immunofluorescencja:
(Breitling, F., 1986)
Kategoria badawcza
Struktura komórki
Podkategoria badawcza
Cytoszkielet
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje α-tubulinę, klon DM1A, MW 50-60 kDa. Epitop rozpoznawany przez to przeciwciało został zmapowany do aminokwasów 426-450.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M tris-glicyny, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu i 30% glicerolu.
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania:
Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Routinely evaluated by western blot on non-stimulated A431 lysate.
Western Blot Analysis:
0.1-1 µg/mL of this lot detected α- Tubulin in RIPA lysates from A431, L6 cells and rat whole brain tissue.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-1117
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABT20516232CP06
description
clone DM1A, Upstate®, from mouse
description
clone DM1A, from mouse
description
clone DM1A, Upstate®, from mouse
description
liquid, clone DM1A, Calbiochem®
species reactivity
avian, pig, rat, bovine, mouse, human, guinea pig
species reactivity
mouse, human
species reactivity
rat, mouse, guinea pig, human, pig, bovine, avian
species reactivity
human, mouse, gerbil, chicken, rat
clone
DM1A, monoclonal
clone
DM1A, monoclonal
clone
DM1A, monoclonal
clone
DM1A, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
Gene Information
human ... TUBA1A(7846)
Gene Information
human ... TUBA1A(7846)
Gene Information
human ... TUBA1A(7846)
Gene Information
-
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)