Przejdź do
05-832
Przeciwciało anty-LKB1, klon 5c10
clone 5c10, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Anty-HLKB1, Anty-LKB1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5c10, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
12
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5c10, monoclonal
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... STK11(6794)
General description
55 kDa
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające resztom 1-433 ludzkiego LKB1
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja insuliny/energii
To przeciwciało anty-LKB1, klon 5c10 jest zatwierdzone do stosowania w IC, WB do wykrywania LKB1.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje LKB1.
Physical form
Białko G Oczyszczona immunoglobulina w 0,1 M tris-glicyny, 0,15 M NaCl i 0,05% azydku sodu, pH 7,4.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek Rat2
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from Rat2 cells
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)