Przejdź do
05-844
Przeciwciało anty-PLK1, klon 35-206
clone 35-206, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Kinaza polopodobna 1, kinaza serynowo-treoninowa 13, kinaza białkowa regulująca cykl komórkowy, kinaza polopodobna (Drosophila), kinaza polopodobna, kinaza polopodobna, kinaza polopodobna (Drosophila), kinaza polopodobna 1 (Drosophila)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
35-206, monoclonal
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
50
1940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
35-206, monoclonal
species reactivity
rat, mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2b
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PLK1(5347)
mouse ... Plk1(18817)
General description
64 kDa
Polo-like Kinase 1 (PLK-1) jest kinazą serynowo-treoninowo-białkową, która pełni kilka ważnych funkcji w fazie M cyklu komórkowego, w tym regulację dojrzewania centrosomów i montażu wrzeciona, usuwanie kohezyn z ramion chromosomów, inaktywację inhibitorów APC/C oraz regulację wyjścia mitotycznego i cytokinezy. Ekspresja białka PLK-1 osiąga maksimum w fazach G2 i M, spada do prawie niewykrywalnego poziomu po mitozie i przez całą fazę G1, a następnie zaczyna się ponownie gromadzić w fazie S.
Immunogen
Pełnej długości białko fuzyjne znakowane 6His odpowiadające ludzkiej kinazie polopodobnej 1 (PLK1). Nazywane również serynowo-treoninową kinazą białkową PLK.
Application
Immunoprecypitacja: Niezależne laboratorium zgłosiło, że poprzednia partia tego przeciwciała może być użyta do immunoprecypitacji PLK1.
Immunohistochemia/immunocytochemia: Niezależne laboratorium zgłosiło, że 1 μg / ml poprzedniej partii tego przeciwciała wykazało pozytywne barwienie immunologiczne dla PLK1 w komórkach poddanych działaniu paraformaldehydu, utrwalonych Tritonem X-100.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Przeciwciało anty-PLK1, klon 35-206 wykrywa poziom PLK1 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB, IP, IC, IH.
Biochem/physiol Actions
PLK1
Physical form
Białko A oczyszczone mysie IgG2b w buforze zawierającym 0,07 M tris-glicyny, pH 7,4, 0,105 M NaCl, 0,035% azydku sodu i 30% glicerolu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Preparation Note
Stabilność przez 1 rok od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-305, lizat 3T3/A31. Dodać 2,5 μl 2-merkapto-etanolu/100 μl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Evaluated by western blot on RIPA lysates from 3T3/A31 cells.
Western Blot Analysis: 0.5-2 μg/mL of this antibody detected PLK1 in RIPA lysates from 3T3/A31 cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4502211HPA051638WH0005347M1
description
clone 35-206, Upstate®, from mouse
description
affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
clone 2G12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Quality Level
100, 400
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
isotype
IgG2b
isotype
-
isotype
-
isotype
IgG1κ
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
technique(s)
immunofluorescence: 1:100-1:500, ELISA: 1:20000, western blot: 1:500-1:1000
technique(s)
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL, immunoprecipitation (IP): suitable, indirect immunofluorescence: suitable, proximity ligation assay: suitable
clone
35-206, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
2G12, monoclonal
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)