Przejdź do
05-858
Przeciwciało anty-histonowe H4, pan, klon 62-141-13, królicze monoklonalne
clone 62-141-13, Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
H4, histon H4, rodzina histonów H4, członek A, histon 1, H4a, klaster histonów 1, H4a
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2590,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
62-141-13, monoclonal
Application:
ChIP, WB, multiplexing
Citations:
-
2590,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
62-141-13, monoclonal
species reactivity
chicken, Saccharomyces cerevisiae, vertebrates, yeast, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
Saccharomyces cerevisiae ... Hhf1(852294)
human ... H4C1(8359)
General description
10 kDa
Histon H4 jest jednym z 5 głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Wyposażony w główną domenę kulistą i długi N-końcowy ogon H4 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku".
Przeciwciało to rozpoznaje histon H4 niezależnie od jakichkolwiek modyfikacji potranslacyjnych.
Immunogen
Epitop: n.d. 25-28
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający aminokwasom 17-28 histonu H4. Epitop został zmapowany do reszt 25-28.
Application
Anti-Histone H4 Antibody, pan, clone 62-141-13 to królicze przeciwciało monoklonalne do wykrywania histonu H4 znanego również jako histon H4 i zostało zwalidowane w ChIP, WB, Mplex, ChIP-seq.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Mapowanie epitopów (przy użyciu Luminex®):
Seryjne rozcieńczenia 1:250-1:4000 poprzedniej partii inkubowano z peptydami histonowymi zawierającymi różne niezmodyfikowane peptydy obejmujące amino-końcówkę histonu H4 skoniugowane z mikrosferami Luminex. Przeciwciało rozpoznało zarówno zmodyfikowane, jak i niezmodyfikowane peptydy (patrz rysunek B, strona 2).
Immunoprecypitacja chromatyny:
Niezależne laboratorium wykorzystało poprzednią partię tego przeciwciała w immunoprecypitacji chromatyny (Issac, C., 2006).
Podkategoria badawcza
Histony
Biochem/physiol Actions
Oczekiwana szeroka reaktywność krzyżowa między gatunkami na podstawie homologii sekwencji.
Rozpoznaje histon H4 o masie cząsteczkowej 10 kDa.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Oczyszczone królicze monoklonalne IgG w buforze zawierającym 0,014 M bufor fosforanowy, pH 7,6, 0,175 M NaCl, 0,07% azydek sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakty kwasu zarówno z nietraktowanych komórek HeLa, jak i komórek traktowanych maślanem sodu (hiperacetylowane) lub kolcemidem (hiperfosforylowane).
Routinely evaluated by western blot.
Western Blot Analysis:
A 1:30,000-1:100,000 dilution of this lot detected unmodified recombinant Histone H4 protein (Catalog # 14-412) and Histone H4 in acid extracts from both untreated HeLa cells and cells treated with sodium butyrate (hyper-acetylated) or colcemid (hyper-phosphorylated)
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
Luminex is a registered trademark of Luminex Corporation
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05858R0485807108
description
clone 62-141-13, Upstate®, from rabbit
description
clone 62-10C-2, from rabbit
description
culture supernatant, clone 62-141-13, Upstate®
description
Upstate®, from rabbit
Gene Information
Saccharomyces cerevisiae ... Hhf1(852294)
human ... H4C1(8359)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
Gene Information
bovine ... H4C1(617905)
frog ... H4C1(549623)
human ... H4C1(8359)
mouse ... H4C1(326619)
species reactivity
chicken, Saccharomyces cerevisiae, vertebrates, yeast, human
species reactivity
human
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates, chicken
species reactivity
Xenopus, mouse, avian, chicken, human, bovine
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
culture supernatant
antibody form
culture supernatant
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
62-141-13, monoclonal
clone
62-10C-2, monoclonal
clone
62-141-13, monoclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)