Przejdź do
05-908
Przeciwciało anty-RAD21
Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Anti-MGS, Anty-CDLS4, Anty-HHR21, Anty-HR21, Anty-HRAD21, Anty-MCD1, Anty-NXP1, Anty-SCC1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki12 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
50
1940,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 października 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RAD21(5885)
General description
100-120 kDa
Aka Scc1, część kompleksu kohezyny, Rad21 jest białkiem jądrowym, które wiąże się z chromatyną mitotyczną i jest niezbędne do połączenia kinetochorów z mikrotubulami. Rad21/Scc1 s jest rozszczepiany przez kaspazy, promując apoptozę.
Białko kodowane przez gen Rad21 jest wysoce podobne do produktu genu Schizosaccharomyces pombe rad21, genu zaangażowanego w naprawę dwuniciowych pęknięć DNA, a także w kohezję chromatyd podczas mitozy. Białko to jest jądrową fosfoproteiną, która ulega hiperfosforylacji w fazie M cyklu komórkowego.
RAD21 odgrywa również rolę w apoptozie, poprzez rozszczepienie przez kaspazę 3 lub kaspazę 7 podczas wczesnych etapów apoptozy: C-końcowy produkt rozszczepienia o masie 64 kDa może działać jako sygnał jądrowy do zainicjowania zdarzeń cytoplazmatycznych zaangażowanych w szlak apoptozy. Ostatnie prace wykazały, że RAD21 odgrywa rolę w inwazji i przerzutowaniu komórek nowotworowych
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające resztom 240-631 ludzkiego Rad21
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Wykryj RAD21 za pomocą przeciwciała anty-RAD21 (mysie przeciwciało monoklonalne), które działa w IP, WB, ICC.
Biochem/physiol Actions
Rad21
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Przeciwciało oczyszczone z prtoteiny G w 0,1 M tris-glicyny, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu, pH 7,4
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-309, ekstrakt jądrowy komórek Hela. Dodać równą objętość buforu Laemmli do 10 μl ekstraktu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego ekstraktu na pas dla minigelów.
Routinely evaluated by immunoblot with HeLa nuclear extracts
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)