Przejdź do
05-940
Przeciwciało anty-INCENP, klon 58-217
clone 58-217, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Anti-2700067E22Rik, Anty-C130081E20, Anty-C77457
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1870,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
58-217, monoclonal
Application:
WB
Citations:
10
1870,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
58-217, monoclonal
species reactivity
human
should not react with
rat, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... INCENP(3619)
General description
135-155kDa
Immunogen
Białko fuzyjne znakowane 6His odpowiadające resztom 231-398 ludzkiego białka wewnętrznego centromeru (INCENP). Klon 58-217.
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Wykryj INCENP za pomocą przeciwciała anty-INCENP, klon 58-217 (mysie przeciwciało monoklonalne), którego działanie wykazano w WB.
Biochem/physiol Actions
INCENP
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)