Przejdź do
05-944
Przeciwciało przeciw ubikwitynie, klon P4D1-A11
clone P4D1-A11, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Anty-Ubiquitin, Klon P4D1-A11 przeciw ubikwitynie, Przeciwciało wykrywające ubikwitynę
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
2580,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
P4D1-A11, monoclonal
Application:
WB
Citations:
53
2580,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
P4D1-A11, monoclonal
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UBAP2(55833)
General description
8 kDa i wyższe
Immunogen
całkowita ubikwityna bydlęca
Application
Anti-Ubiquitin Antibody, klon P4D1-A11 jest przeciwciałem przeciwko ubikwitynie do stosowania w WB.
Kategoria badawcza
Transport białek
Podkategoria badawcza
Metabolizm ubikwityny i ubikwityny
Biochem/physiol Actions
Ubikwityna, Mr = 8 kDa, i kilka ubikwitynowanych białek
Physical form
100 μg oczyszczonego mysiego białka IgG w 100 μl 70% buforu do przechowywania (0,014 M bufor fosforanowy, pH 7,6, 0,175 M NaCl, 0,07% azydek sodu) i 30% glicerolu.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot of human recombinant ubiquitin (Catalog # 12-558), and ubiquitinated proteins in acid extracts from HeLa cells
Other Notes
Zastępuje: 04-454
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)