Przejdź do
05-949
Przeciwciało znakowane przeciw histydynie, klon HIS.H8
clone HIS.H8, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Przeciwciało ze znacznikiem HIS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2430,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Clone:
HIS.H8, monoclonal
Technique(s):
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
-
2430,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
clone
HIS.H8, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2b
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
His-Tag to seria co najmniej 6 reszt histydynowych używanych jako motyw znacznika na N- lub C-końcu rekombinowanych białek. Stosunkowo niewielki rozmiar tego znacznika w porównaniu z innymi powszechnie stosowanymi znacznikami, takimi jak GST (30 kDa), zmniejsza prawdopodobieństwo zakłócenia struktury lub funkcji białka docelowego. Jego mały rozmiar sprawia również, że jest bardziej odpowiedni do stosowania w warunkach denaturujących. Jego znaczniki są najczęściej używane do oczyszczania powinowactwa i testów wiązania. Jego znaczniki wiążą się z jonami niklu lub kobaltu z wysokim powinowactwem, a ta interakcja z jonami metali jest podstawą wielu nośników powinowactwa opartych na jego znacznikach. Epitop His Tag jest szeroko stosowany do wykrywania ekspresji rekombinowanych białek w systemach bakteryjnych, drożdżowych, owadzich i ssaczych.
Immunogen
6x syntetyczny peptyd His.
Application
Immunocytochemia:
2 μg/mL poprzedniej partii przeciwciała wykazało pozytywne immunobarwienie dla Akt1/PKBα znakowanego His w transfekowanych komórkach HeLa.
Immunoprecypitacja:
To przeciwciało zostało zgłoszone przez niezależne laboratorium do immunoprecypitacji białek znakowanych His.
Kategoria badawcza
Znaczniki epitopowe i ogólne zastosowanie
Podkategoria badawcza
Znaczniki epitopowe
Białko wiążące RNA (RBP)
To przeciwciało znakowane histydyną, klon HIS.H8 jest zatwierdzone do stosowania w IC, IP, WB do wykrywania znakowanej histydyny.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje sekwencję znacznika HHHHH na N- lub C-końcu dowolnego rekombinowanego białka fuzyjnego; żadne inne aminokwasy otaczające sekwencję znacznika 6x-His nie są wymagane do rozpoznania znacznika 6x-His.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2b w buforze zawierającym PBS, pH 7,4 z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania:
Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty RIPA transfekowanych komórek HeLa.
Routinely evaluated by western blot and immunocytochemistry on transfected HeLa cells.
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected His tagged Akt1/PKBα in RIPA lysates of transfected HeLa cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)